采用 SPE 技术,彻底告别不确定性
固相支持液/液萃取 (SLE) 是一种快速有效的样品制备方法,能够除去生物样品中的磷脂,较传统的液/液萃取 (LLE) 方法有很大的改善。
HyperSep SLE 具有以下优点:
- 与 LLE 方法相比,具有更好的重复性和更高的回收率
- 样品和与水不互溶的溶剂不直接接触,有效防止了 LLE 常见的乳化问题
- 对溶剂的要求比 LLE 低
- 本方法可实现完全自动化,而 LLE 则不能
- 样品萃取洁净度比蛋白质沉淀技术有所改善
- 灵敏度比蛋白质沉淀技术提高
HyperSep SLE 可提供纯化柱和 96 孔规格,以满足样品大小和通量要求。固定相由经过特殊处理的硅藻土组成,可提供酸性和碱性两种规格,大大简化了使用酸性或碱性流动相的流程。
HyperSep SLE 产品规格
材料 | 吸附剂 | 体积 | 包含 | 货号 |
---|---|---|---|---|
经过特殊处理的硅藻土 SLE (pH=7) | 200mg | 3mL | 50 个纯化柱管 | 60109-200-3-7 |
500mg | 3mL | 50 个纯化柱管 | 60109-500-3-7 | |
500mg | 6mL | 30 个纯化柱管 | 60109-500-6-7 | |
1g | 6mL | 30 个纯化柱管 | 60109-1000-6-7 | |
2g | 12mL | 20 个纯化柱管 | 60109-2000-12-7 | |
4g | 25mL | 15 个纯化柱管 | 60109-4000-25-7 | |
20g | 60mL | 10 个纯化柱管 | 60109-20000-60-7 | |
200mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-200-2-7W | |
300mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-300-2-7W | |
400mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-400-2-7W | |
500mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-500-2-7W | |
经过特殊处理的硅藻土 SLE (pH=9) | 200mg | 3mL | 50 个纯化柱管 | 60109-200-3-9 |
500mg | 3mL | 50 个纯化柱管 | 60109-500-3-9 | |
500mg | 6mL | 30 个纯化柱管 | 60109-500-6-9 | |
1g | 6mL | 30 个纯化柱管 | 60109-1000-6-9 | |
2g | 12mL | 20 个纯化柱管 | 60109-2000-12-9 | |
4g | 25mL | 15 个纯化柱管 | 60109-4000-25-9 | |
20g | 60mL | 10 个纯化柱管 | 60109-20000-60-9 | |
200mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-200-2-9W | |
300mg | 2mL | 96 孔板 | 60109-300-2-9W | |
400mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-400-2-9W | |
500mg | 2mL/孔 | 96 孔板 | 60109-500-2-9W |
通用方法协议
SLE 通用方法——HyperSEP SLE 300 mg
- 移取水样加入纯化柱。(上样前添加内标。样品可能需要稀释,以便于吸附或通过 pH 值控制来抑制电离。对于碱,应加入 0.1% 氨水溶液 [aq]。对于酸,应加入 0.1% 甲酸 [aq]。)最大载样量(含稀释液)= ~650 µL。
- 启动真空SPE装置后开始上样。等待 5 分钟。
- 使用真空将小柱抽干,确保顶部筛板干燥。
- 用与水不互溶的溶剂(例如 MTBE)洗脱。
- 允许洗脱剂在重力作用下流动,最后使用真空干燥。
- 蒸发溶剂,并用流动相复溶样品。
相关资源