Pesticide Explorer 软件
利用“从开始到结束”工作流程进行食品定量和农药残留筛查的 LC-MS 解决方案
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
QuEChERS(快速、简便、 经济、有效、耐用、安全)是一种样品制备方法,最初于2003年开发,用于分析食品中的兽药。该方法还用于植物材料中农药残留的分析检测,具不错的成效。2003年,详细方法发表在《AOAC International》期刊。此后,QuEChERS 方法发展成为一种样品制备方法。在进行 GC-MS 或LC-MS 法分析前,可用此方法对越来越多样品类型中的各种分析物进行制备。
Thermo Scientific QuEChERS 试剂盒含有预包装、预称重的盐、吸附剂和缓冲液,旨在简化您的工作流程,较大限度地减少出错的可能。试剂盒按照目标分析物、样品基质和首选 QuEChERS 方法分为:
提供完整包装——包括萃取和净化试剂盒。同时提供仅萃取和仅净化试剂盒,以满足您实验室的样品制备需求。这些预包装试剂盒节省时间和成本,使 QuEChERS 程序更容易、更方便,确保各种分析物的质量,以产生可重现的结果和良好的回收率。
如下方工作流程示意图所示,QuEChERS 方法有四个基本步骤:
原始 QuEChERS 方法 (Anastassiades 等人,2003年) 由 Steven J. Lehotay 和 Michelangelo Anastassiades 于2003年开发,用于测定水果和蔬菜中的农药残留。原始方法旨在分析非碱敏感化合物,并使用氯化钠缓冲液来减少极性干扰物,提高萃取效率。缓冲液处理是 QuEChERS 程序的重要组成步骤,因为取决于样品基质,通过该步骤可分析农药等残留,而这些残留的回收率反映出其 pH 依赖性。共有三种不同的萃取试剂盒,以支持原始 2003 QuEChERS 方法。
原始 2003 方法萃取试剂盒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | 萃取盐 | 还包括 | 起始样品 | 单位规格 | 采购 | |
![]() | S1-10-ORIG-CH-KIT |
|
| 10 g 样品 | 50/PK | |
![]() | S1-10-ORIG-KIT |
| 50 mL 试管 | 10 g 样品 | 50/PK | |
![]() | S1-10-ORIG-POT |
| ̶ | 10 g 样品 | 50/PK | |
![]() | S1-15-ORIG-CH-KIT |
|
| 15 g 样品 | 50/PK | |
![]() | S1-15-ORIG-KIT |
| 50 mL 试管 | 15 g 样品 | 50/PK | |
![]() | S1-15-ORIG-POT |
| - | 15 g 样品 | 50/PK |
原始 2003 方法中使用的化学品 | |
---|---|
乙腈 | 用于对样品进行单相萃取(Single-Phase Extraction,以下简称 SPE) |
无水 MgSO4 | 在液-液分配步骤中,诱导样品中的水分与乙腈层发生相分离;在 dSPE 步骤中,除去样品中的残留水分 |
NaCl | 在液-液分配步骤中,诱导样品中的水分与乙腈层发生相分离;去除样品中的残留水分;减少极性干扰物,提高萃取效率 |
PSA | 伯胺,用于在 dSPE 步骤中去除样品中的极性基质组分、柠檬酸共萃取物和游离脂肪酸 |
AOAC 2007.01 QuEChERS 方法由 Steven J. Lehotay 及其同事开发,修改了原始 2003 方法,以便采用较高浓度的醋酸盐缓冲液,获得更大的缓冲强度。缓冲液处理是 QuEChERS 程序的重要组成步骤,因为取决于样品基质,通过该步骤可分析农药等残留,而这些残留的回收率反映出其 pH 依赖性。这些萃取和净化产品支持 AOAC 2007.01 方法。
AOAC 2007.01 方法萃取试剂盒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | 萃取盐 | 还包括 | 起始样品 | 单位规格 | 采购 | |
![]() | S1-15-AOAC-CH-KIT |
|
|
|
| |
S1-15-AOAC-KIT |
|
|
|
| ||
S1-15-AOAC-POT |
| ̶ |
|
|
AOAC 2007.01 方法净化试剂盒 | |||
---|---|---|---|
样品类型 | 预灌装 2 mL 试管 (100/PK) | 预灌装 15 mL 试管 (50/PK) | |
![]() 净化 | 一般水果和蔬菜 | S2-2-GFV-AOAC-KIT
| S2-15-GFV-AOAC-KIT
|
有色水果和蔬菜 | S2-2-P-AOAC-KIT
| S2-15-P-AOAC-KIT
| |
含脂肪和蜡的水果和蔬菜 | S2-2-FW-AOAC-KIT
| S2-15-FW-AOAC-KIT
| |
含色素和脂肪的水果和蔬菜 | S2-2-PF-AOAC-KIT
| S2-15-PF-AOAC-KIT
| |
所有食品类型 | S2-2-ALL-AOAC-KIT
| S2-15-ALL-AOAC-KIT
| |
其他食品 | S2-2-OTH-AOAC-KIT
| S2-15-OTH-AOAC-KIT
|
乙腈 | 用于对样品进行单相萃取 |
无水 MgSO4 | 在液-液分配步骤中,诱导样品中的水分与乙腈层发生相分离;在 dSPE 步骤中,除去样品中的残留水分 |
NaOAc | 缓冲样品以稳定 pH |
PSA | 伯胺,用于在 dSPE 步骤中去除样品中的极性基质组分、柠檬酸共萃取物和游离脂肪酸
|
C18 | 去除样品中的脂肪、甾醇和其他非极性干扰物 |
GCB | 石墨化碳黑,去除色素(不建议用于平面结构农药) |
这些萃取和净化产品支持 EN 15662 方法。EN 15662 方法在欧洲使用广泛,该方法由 Michelangelo Anastassiades 及其同事开发,修改了原始 2003 方法,以便采用缓冲能力相对较低的柠檬酸盐缓冲液。除了柠檬酸钠二水合物和柠檬酸二钠半水合物缓冲液外,该方法还使用氯化钠缓冲液来减少极性干扰物。缓冲液处理是 QuEChERS 程序的重要组成步骤,因为取决于样品基质,通过该步骤可分析农药等残留,而这些残留的回收率反映出其 pH 依赖性。
EN 15662 方法萃取试剂盒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | 萃取盐 | 还包括 | 起始样品 | 单位规格 | 采购 | |
![]() | S1-10-EN-CH-KIT |
|
| 10 g | 50/PK | |
![]() | S1-10-EN-KIT |
| 50 mL 试管 | 10 g | 50/PK | |
![]() | S1-10-EN-POT |
| - | 10 g | 50/PK |
AOAC 2007.01 方法净化试剂盒 | |||
---|---|---|---|
样品类型 | 预灌装 2 mL 试管 (100/PK) | 预灌装 15 mL 试管 (50/PK) | |
| 一般水果和蔬菜
| S2-2-GFV-EN-KIT
| S2-15-GFV-EN-KIT
|
有色水果和蔬菜 | S2-2-P-EN-KIT
| S2-15-P-EN-KIT
| |
色素含量高的水果和蔬菜
| S2-2-HP-EN-KIT
| S2-15-HP-EN-KIT
| |
含脂肪和蜡的水果和蔬菜
| S2-2-FW-EN-KIT
| S2-15-FW-EN-KIT
|
EN 15662 方法中使用的化学品 | |
---|---|
乙腈 | 用于对样品进行单相萃取 |
无水 MgSO4 | 在液-液分配步骤中,诱导样品中的水分与乙腈层发生相分离;在 dSPE 步骤中,除去样品中的残留水分 |
NaCl | 在液-液分配步骤中,诱导样品中的水分与乙腈层发生相分离;去除样品中的残留水分; |
柠檬酸钠 | 缓冲样品以稳定 pH |
柠檬酸二钠 | 缓冲样品以稳定 pH |
PSA | 伯胺,用于在 dSPE 步骤中去除样品中的极性基质组分、柠檬酸共萃取物和游离脂肪酸 |
C18 | 去除样品中的脂肪、甾醇和其他非极性干扰物 |
GCB | 石墨化碳黑,去除色素(不建议用于平面结构农药) |
中国农业部推荐采用 NY/T 1380-2007 方法,以 GC-MS 对水果和蔬菜中的51种农药残留分析来为 QuEChERS 方法制备样品。
NY/T 1380-2007 方法净化试剂盒 | |||
样品 | 预灌装 15 mL 试管 (50/PK) | 采购 | |
---|---|---|---|
![]() | 水果与蔬菜 | S2-15-GFV-NYT-KIT
|
NY/T 1380-2007 方法中使用的化学品 | |
---|---|
无水 MgSO4 | 在液-液分配步骤中,诱导样品中的水分与乙腈层发生相分离;在 dSPE 步骤中,除去样品中的残留水分 |
PSA | 伯胺,用于在 dSPE 步骤去除样品中的极性基质组分、柠檬酸共萃取物和游离脂肪酸 |
C18 | 去除样品中的脂肪、甾醇和其他非极性干扰物 |
部件号 | 产品描述 |
---|---|
溶剂 | |
A956-1 | 适用于 LC 和 GC 的 Thermo Scientific UHPLC-MS 级的乙腈 |
A458-1 | 适用于 LC 和 GC 的 Thermo Scientific UHPLC-MS 级的甲醇 |
W8-1 | 适用于 LC 和 GC 的 Thermo Scientific UHPLC-MS 级的水 |
A117 | 适用于 LC 和 GC 的 Fisher Chemical Optima LC-MS 级的甲酸 |
A115-50 | 适用于 LC 和 GC 的 Fisher Chemical Optima LC-MS 级的甲酸铵 |
T00101400 | 适用于 HPLC 和 GC 的 Thermo Scientific Chromplete 乙腈 |
D1514 | 适用于 HPLC 和 GC-MS 的 Optima 二氯甲烷 |
H3064 | 适用于 HPLC 和 GC-MS 的 Optima 95% 正己烷 |
S415500 | 适用于 LC 和 GC 的无水硫酸钠 |
部件号 | 产品描述 |
---|---|
HPLC 色谱柱 | |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ(100 × 2.1 mm, 2.6 μm) |
071387 | Thermo Scientific Acclaim Trinity P1(阴离子农药)(100 × 3.0 mm, 3.0 µm) |
17626-102130 | Thermo Scientific Accucore RP-MS(100 × 2.1 mm, 2.6 μm) |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ(100 × 2.1 mm, 2.6 μm) |
部件号 | 产品描述 |
---|---|
GC 耗材 | |
453T2120 | Thermo Scientific LinerGold:Siltek 六导流板 PTV 衬管 |
453A1925UI | 去活单锥形 SSL 不分流衬管 |
26096-1420 | Thermo Scientific TraceGOLD TG-5SIL MS(30 m x 0.25 mm i.d. x 0.25 μm) |
类型 | QuEChERS 方法 | 标题 | 分析物 | 技术 |
目录 | 所有 | 2022/2023色谱柱耗材目录 | 所有 | 所有 |
手册 | 所有 | QuEChERS 解决方案 -- 所有您喜爱口味的解决方案 | 所有 | 所有 |
应用技术文档 | 天然染料 | 使用 QuEChERS 样品制备方法和 LC-MS/MS 检测法进行谷物中多种霉菌毒素测定 | 霉菌毒素 | LC-MS/MS |
应用技术文档 | 天然染料 | 使用 LC-MS/MS 快速分析鸡蛋中的氟虫腈和氟虫腈砜 | 氟虫腈 | LC-MS/MS |
应用技术文档 | 天然染料 | 使用液相色谱-高分辨率质谱法分析双壳贝类中亲脂性海洋生物毒素的有效方法 | 海洋生物毒素 | LC-MS/MS |
应用技术文档 | AOAC | 使用 LC-(HESI)-MS/MS 法进行红辣椒粉中农药残留微量定量分析 | 农药残留 | LC-MS/MS |
应用技术文档 | AOAC | 使用 LC-MS/MS 法进行新鲜水果中农药残留微量定量分析 | 农药残留 | LC-MS/MS |
应用技术文档 | 英文 | 使用 GC-Orbitrap MS 法同时进行马铃薯中农药残留筛查与定量分析 | 农药残留 | GC-MS/MS |
应用技术文档 | 英文 | 使用 Orbitrap Exploris 240 HRMS 进行橄榄油中农药残留筛查与定量分析 | 农药残留 | LC-MS/MS |
应用技术文档 | 英文 | 使用 GC-(EI)-MS/MS 进行牛奶中农药残留大规模筛查和定量分析 | 农药残留 | GC-MS/MS |
手册 | 所有 | 色谱柱和耗材——食品和饮料工作流程解决方案 | 所有 | 所有 |