在数分钟内在线纯化和浓缩目标样本分析物
我们的在线 SPE 柱包含常用的 Thermo Scientific HyperSep SPE 化学键合相以保留样本基质中的特定分析物。将这些在线 SPE 柱与相应的 HPLC 色谱柱和切换阀配合使用。
- 有效去除污染物,如样本中的蛋白
- 与传统 HPLC 系统兼容
- 快速有效地纯化和浓缩目标化合物
在线固相提取柱
Thermo Scientific 在线 SPE 柱有多种便捷规格可供选择,可通过可重复使用的嵌入式保护柱柱套实现快速、简便的连接。
- 保留极性和非极性分析物的 HyperSep Retain PEP
- 保留碱性和非极性分析物的 HyperSep Retain CX
- 保留酸性和非极性分析物的 HyperSep Retain AX
- 保留高极性分析物的 HyperSep Hypercarb