全球范围内“碳达峰”、“碳中和”全力推进,储能成为实现碳中和目标的主要载体。而锂电凭借优异的性能、成熟的技术成为储能的重要抓手。随着材料种类、性能技术不断突破和生产成本的有效控制,锂电需加强其上游原材料、正、负极材料、电解液和隔膜质量控制,锂电配方组成分析及失效分析,以进一步突破对于续航里程、能量密度和锂电安全方向的需求。
赛默飞世尔作为科学服务领域的世界领导者,在锂电材料领域深耕数十年,能为锂电检测提供全套解决方案。
分析痛点
  • 基体效应干扰,影响杂质元素测定下限
  • 严重的光谱重叠干扰:钴、镍、铁 >900 lines
  • 产能拓张,样品量大,对分析速度和通量要求提高
方案优势
  • iCAP PRO采用垂直炬管双向观测设计,可通过径向观测提高对锂电池复杂基体耐受性,也可通过径向观测提高对于低含量元素(如Cu Fe)等元素的超痕量检出
  • eUV 紫外增强模式,显著提高紫外区元素检测能力
  • 一分钟智能全谱直读,全新400万像素CID检测器,2MHz高速读取数据,确保最佳信噪比,分析速度提高30-40%  
方案特点
➤ 灵活选择
  • 多种方案可选,根据客户样品量及预算选择最佳配置
  • 可选DCR 抑制模式或常规抑制模式,均可满足电解中锂盐含量分析
➤ 适用范围广
  • 可兼容甲醇/ 乙腈/ 纯水作为样品溶剂,多种锂盐一针进样,同时分析
  • 高容量保护及分析柱,兼容各种碳酸酯溶剂,目标物分离度好,结果可靠
➤ 多功能扩展
  • 可扩展在线谱睿系统,兼容碳酸酯体系直接进样
  • 可扩展梯度淋洗体系,实现样品中低含量杂质离子分析
解决方案
分析痛点
  • 液相色谱/HILIC 强电离物质分离的局限性
  • 离子型化合物分离过程中使用的离子型流动相与质谱兼容性问题
方案优势
  • 离子色谱可以很好分离液相色谱难以分离的强极性可电离物质,可获得更多色谱信息
  • 在线电解抑制器,持续稳定的在线脱盐,完美对接质谱,离子源0伤害
  • IC离子色谱分离与MS定性定量无缝集成,卓越的质谱检测能力,增强离子分析性能,为电池充放电过程中副反应产物定性、活性物质降解机理研究提供强大的平台
分析痛点
  • 降解机理及其产生的降解产物通常是未知的,没有公开文献记载。GC-MS,NMR等技术不能提供足够结构信息或灵敏度来检测和鉴定所有目标化合物
  • 低分子量化合物分析挑战
  • 电解质降解形成多种分解复合产物,基质复杂性导致的基质干扰
方案优势
通过Thermo Scientific™Q Exactive™GC Orbitrap™GC-MS / MS系统对电解质老化问题进行研究,由于Q Exactive GC Orbitrap系统超高分辨率和超高质量精度,可对电解液进行更全面的表征,以更低的检出限获得更多化合物的精确质量数,从而识别并量化电解液中更多降解复合产物,提高对电解质老化未知溶剂分解机理的理解
分析痛点
  • 基体效应干扰,影响杂质元素测定下限
  • 严重的光谱重叠干扰:钴、镍、铁 >900 lines
  • 产能拓张,样品量大,对分析速度和通量要求提高
方案优势
  • iCAP PRO采用垂直炬管双向观测设计,可通过径向观测提高对锂电池复杂基体耐受性,也可通过径向观测提高对于低含量元素(如Cu Fe)等元素的超痕量检出
  • eUV 紫外增强模式,显著提高紫外区元素检测能力
  • 一分钟智能全谱直读,全新400万像素CID检测器,2MHz高速读取数据,确保最佳信噪比,分析速度提高30-40%  
方案特点
➤ 灵活选择
  • 多种方案可选,根据客户样品量及预算选择最佳配置
  • 可选DCR 抑制模式或常规抑制模式,均可满足电解中锂盐含量分析
➤ 适用范围广
  • 可兼容甲醇/ 乙腈/ 纯水作为样品溶剂,多种锂盐一针进样,同时分析
  • 高容量保护及分析柱,兼容各种碳酸酯溶剂,目标物分离度好,结果可靠
➤ 多功能扩展
  • 可扩展在线谱睿系统,兼容碳酸酯体系直接进样
  • 可扩展梯度淋洗体系,实现样品中低含量杂质离子分析
解决方案
分析痛点
  • 液相色谱/HILIC 强电离物质分离的局限性
  • 离子型化合物分离过程中使用的离子型流动相与质谱兼容性问题
方案优势
  • 离子色谱可以很好分离液相色谱难以分离的强极性可电离物质,可获得更多色谱信息
  • 在线电解抑制器,持续稳定的在线脱盐,完美对接质谱,离子源0伤害
  • IC离子色谱分离与MS定性定量无缝集成,卓越的质谱检测能力,增强离子分析性能,为电池充放电过程中副反应产物定性、活性物质降解机理研究提供强大的平台
分析痛点
  • 降解机理及其产生的降解产物通常是未知的,没有公开文献记载。GC-MS,NMR等技术不能提供足够结构信息或灵敏度来检测和鉴定所有目标化合物
  • 低分子量化合物分析挑战
  • 电解质降解形成多种分解复合产物,基质复杂性导致的基质干扰
方案优势
通过Thermo Scientific™Q Exactive™GC Orbitrap™GC-MS / MS系统对电解质老化问题进行研究,由于Q Exactive GC Orbitrap系统超高分辨率和超高质量精度,可对电解液进行更全面的表征,以更低的检出限获得更多化合物的精确质量数,从而识别并量化电解液中更多降解复合产物,提高对电解质老化未知溶剂分解机理的理解