适用于各种类型待检分析物的检测选项
为您的离子色谱应用选择最佳的电导率 (CD) 检测器、电化学 (ECD) 检测器、可变波长 (VWD) 检测器、光电二极管阵列 (PDA) 检测器或质谱 (MS) 检测器。我们的检测器在所有 PEEK 流路中均能实现高灵敏度和最小峰分散,检测器兼容 pH 值为 0-14 的淋洗液。
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
IC 检测器
为分析和毛细管离子色谱分离提供高性能电导检测。
该检测器高度灵敏,专门针对敏感分子,常与电导检测器串联使用,是表征样品中所有离子的通用方法。
实现高性能、多波长紫外-可见光检测,适用于所有型号 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS 系统的常规离子色谱分析。
单四极杆质谱仪
采用该单四极杆质谱检测器,可增加 IC 应用的质谱 (MS) 检测灵敏度和特异性。
全球首款离子色谱电荷检测器,与电导检测器配用,电荷与分析物成正比
是否需要 IC 检测器部件和配件?
资源
产品规格
支持