能轻松应对当前 IC 难题的创新技术
了解旨在确保可靠性能和生产力的下一代抑制器和淋洗液生成解决方案。这些高品质耗材有助于确保您的 IC 分析取得成功。
IC 耗材目录
我们的发生罐可以电解产生高纯度氢氧化物、碳酸盐和甲磺酸淋洗液,适用于等度和梯度运行。在 Thermo Scientific Dionex 免试剂离子色谱系统 (RFIC) 中,只需加水即可取得出色结果。
我们的下一代抑制器可以从淋洗液中去除导电离子,以增强分析物信号,从而在采用电导检测法对无机分析物进行测定时降低背景信号和噪音,实现较高的灵敏度和较低的检测限。
我们的 RFIC-ER 可使用抑制器来重新配制起始淋洗液,这样一瓶 4L 的淋洗液就能持续使用四周。
我们提供多种试剂和浓缩液,能满足您的各种离子色谱分析需求。
A collection of IC applications for inorganics, cations, disinfection byproducts and contaminants in drinking water.