自动跟踪 Dionex IC 耗材的使用和性能
无需通过日志条目手动跟踪离子色谱 (IC) 耗材性能Thermo Scientific Dionex 耗材设备监视器自动识别耗材并在 Thermo Scientific Dionex Integrion 系统和 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统上保持其安装、使用和性能指标的记录。
自动耗材跟踪从带存储器标签和芯片的 Dionex 耗材开始。在 Dionex Integrion 系统中安装带标签的耗材时,Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 软件可自动识别该耗材并保持其安装、使用和性能指标的记录。数据直接存储在存储器标签上,以确保标签随耗材一起传输。
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
常见问题解答
耗材设备监视器是 Dionex Integrion HPIC 和 Dionex ICS-6000 HPIC 系统提供的仪器功能,可直接在耗材上储存使用和性能指标。每种耗材随附一个存储器标签:
- 电解耗材在电缆内附带一个存储器标签。
- 非电解耗材在产品标签内附带一个无线 RFID 标签。
向系统中加入耗材时,仪器控制器检测到存在耗材并从存储器标签下载存储的数据。仪器控制器可以与这些标签通信,以识别仪器上安装的耗材,随后将运行和性能指标存储在标签存储器上。
在生产过程中,将下文所列的完整规格数据集写入每台设备,然后发运给用户。该数据包括:
- 产品标识
- 序列号和批号
- 有效期
- 柱直径
- 其他设备规格
- 质量保证报告 (QAR) 以及为分离柱存储的结果
从前面板平板电脑应用程序或者使用 Chromeleon CDS 软件即可轻松检索该数据。Chromeleon CDS 软件还具备将本地获得的结果与报告的 QAR 数据进行比较的功能。
首次将耗材放入系统时,会将当前日期和时间写入存储器标签。因此,仪器控制器可以精确地确定耗材已使用的时长。
在运行过程中,如果采集到下文所述关键性能指标,仪器控制器会将它们写入存储器标签中。系统定期更新此数据,以确保数据保持最新且有效。关键指标包括:
- 首次安装日期
- 进样次数
- 关键指标最大值
- 配对的最后几个柱
- 关键指标统计
- 淋洗液类型
- 离子计数
- 关键指标趋势数据
Chromeleon CDS 软件使用一组预定义的配置规则进行编程。如果检测到的任何耗材违反这些规则,系统将向“审计跟踪”和“耗材库存”页面发出警告。警告通知操作者检测到的一组耗材至少有一项不匹配。如果不匹配是有意为之,则不会导致系统停止运行。
对两项配置限制进行监测:
- 尺寸不匹配,如配合使用4mm和2mm耗材
- 化学成分不匹配,如阴离子和阳离子
无需订购特殊耗材。从2016年2月起,所有耗材将装有存储器标签并在标签上显示"已有 RFID"或"支持设备监视"消息。
如果将耗材从一个系统转移到另一个系统会发生什么情况?
只有在它也支持耗材设备监视功能时,才将现有数据传输至第二个系统上并且追加新数据。但是,初始安装日期不会更新。
耗材设备监视器可以在 Chromeleon 仪器配置管理器中关闭。