去除离子色谱分析样品中的干扰物质
是否需要去除基质干扰,如干扰您的离子色谱 (IC) 应用的酚类物质、金属、阳离子、阴离子或疏水性物质?我们拥有一系列自动化(在线)和台式(离线)解决方案。这些溶液所含树脂专门用于去除干扰 IC 分析的物质。
IC 样品前处理产品
自动在线 IC 样品前处理产品
Dionex Guardcap 瓶盖
Thermo Scientific Dionex Guardcap 瓶盖与 Dionex AS-DV 自动进样器中的 5mL Dionex PolyVials 配合使用,提供自动在线样品前处理和过滤解决方案。Dionex AS-DV 可容纳50个样品瓶,可按任意顺序采样,并编程为从每个样品瓶中采集多份样品。样品瓶设计无需外部采样泵。目前有三种版本的瓶盖:
Dionex Guardcap H 型瓶盖
Thermo Scientific Dionex Guardcap H 型瓶盖内嵌有 Dionex OnGuard H 树脂,可自动去除碱土金属和过渡金属、中和高 pH 样品并过滤颗粒物。
Dionex Guardcap Na 型瓶盖
Thermo Scientific Dionex Guardcap Na 型瓶盖内嵌有 Dionex OnGuard Na 树脂,可在不改变样品 pH 值的情况下自动去除碱土金属和过渡金属并过滤颗粒物。由于样品 pH 值保持不变,Dionex Guardcap Na 型瓶盖适用于处理含 pH 值敏感性分析物(如亚硝酸盐)的样品。
Dionex Guardcap HRP 瓶盖
Thermo Scientific Dionex Guardcap HRP 瓶盖内嵌有亲水性反相树脂,用于去除颗粒和疏水性有机物,包括非离子表面活性剂、碳氢化合物、芳香族染料和质子化羧酸。
Dionex Guardcap AEX 瓶盖
Thermo Scientific Dionex Guardcap AEX 瓶盖内嵌有硼酸盐型阴离子交换树脂,可自动去除阴离子、中和酸性样品并过滤颗粒物。
Dionex Guardcap 化学品和示范应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品 | 功能 | 容量(meq/盖) | 溶剂 | pH 值稳定性 | 示范应用 |
Dionex Guardcap H 型瓶盖 | 阳离子交换,水合氢离子形式 | 50 | 0-20% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除碱土和过渡金属;调节碱性样品的 pH 值 |
Dionex Guardcap Na 型瓶盖 | 阳离子交换,钠型 | 50 | 0-20% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除碱土和过渡金属 |
Dionex Guardcap HRP 瓶盖 | 亲水反相 | 20 mg 苯甲酸,pH 值 <4 | 0-20% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除疏水性有机物和表面活性剂 |
Dionex Guardcap AEX 瓶盖 | 阴离子交换,硼酸盐形式 | 50 | 0-20% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除阴离子;调整酸性样品的 pH 值 |
了解更多
Dionex InGuard 样品前处理柱
能自动去除基质干扰,确保多种 IC 应用达到更好的性能。安装在 IC 自动进样器和进样阀之间的在线制备柱可以去除阴离子(包括过渡金属)、阳离子或疏水性物质。Thermo Scientific Dionex InGuard 柱有包括 Ag、H、Na、HRP 和 Na/HRP 的各种树脂材质可供选择。
Dionex InGuard 化学品和示范应用 | ||||
---|---|---|---|---|
柱 | 官能团 | 容量(meq/柱) | 使用模式 | 示范应用 |
Dionex InGuard Ag 柱 | Ag+ 形式磺酸盐 | 5-5.5 | 离子交换 | 通过沉淀去除卤化物 |
Dionex InGuard H 柱 | 水合氢离子形式 磺酸盐 | 5-5.5 | 离子交换 | 去除碱土和过渡金属,调节碱性样品的 pH 值 |
Dionex InGuard Na 柱 | Na+ 形式磺酸盐 | 5-5.5 | 离子交换 | 去除碱土和过渡金属 |
Dionex InGuard HRP 柱 | 亲水性二乙烯基苯 | 2g | 吸附, π-π 键合 | 去除疏水性物质、偶氮以及含氰基物质 |
Dionex InGuard Na/HRP 柱 | 双功能 | 50% Na / 50% HRP | 离子交换 (Na) 和吸附 | 去除乳制品中的 Ca2+ (Na) 和脂类 (HRP) |
了解更多
离线台式 IC 样品前处理产品
Dionex OnGuard II 样品前处理柱
使用此类 Thermo Scientific Dionex OnGuard II 样品前处理柱,可去除 IC 应用离线时遇到的基质干扰物。有12种不同的树脂可供选择,用于去除酚类物质、金属、阳离子、阴离子或疏水性物质。如果需要,可以使用 Dionex OnGuard 样品前处理工作站对样品进行平行处理。
Dionex OnGuard II 化学品和示范应用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
柱 | 功能 | 容量(meq/柱) | 溶剂 | pH 值稳定性 | 使用模式 | |
1-cc | 2.5-cc | |||||
Dionex OnGuard II A 柱 | 阴离子交换,碳酸氢盐形式 | 0.7 | 1.75 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除阴离子;调整酸性样品的 pH 值 |
Dionex OnGuard II Ag 柱 | 阳离子交换,银型 | 2.0-2.2 | 5.0-5.5 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 通过沉淀去除氯化物、溴化物和碘化物 |
Dionex OnGuard II Ba 柱 | 阳离子交换,钡形 | 2.0-2.2 | 5.0-5.5 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 通过沉淀去除硫酸盐 |
Dionex OnGuard II H 柱 | 阳离子交换,水合氢离子形式 | 2.0-2.2 | 5.0-5.5 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除碱土和过渡金属;调节碱性样品的 pH 值 |
Dionex OnGuard II Na 柱 | 阳离子交换,钠型 | 2.0-2.2 | 5.0-5.5 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 去除碱土和过渡金属 |
Dionex OnGuard II M 柱 | 氨型亚氨基二乙酸形式 | 0.4 | 1.0 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0–14* | 以螯合方式浓缩过渡金属(2.5-cc 规格);去除过渡金属(1-cc 规格) |
Dionex OnGuard II P 柱 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 6.0 | 未提供规格 | 0–100% HPLC 溶剂 | 1-10 | 通过络合去除苯酚、偶氮染料和腐殖酸 |
Dionex OnGuard II RP 柱 | 聚二乙烯基苯 | 0.3 g 树脂 | 0.75 g 树脂 | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 通过吸附去除表面活性剂、高分子量羧酸、芳香染料 |
Dionex OnGuard II Ag/H 柱 | 阳离子交换,银形;阳离子交换,水合氢离子形式 | 未提供规格 | 4.6 (Ag) 0.8 (H) | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 通过沉淀去除氯化物、溴化物和碘化物;去除碱土和过渡金属;调节碱性样品的 pH 值 |
Dionex OnGuard II Ba/Ag/H 柱 | 阳离子交换,银形;阳离子交换,钡形;阳离子交换,水合氢离子形式 | 未提供规格 | 2.2–2.6 (Ba) 2.2–2.6 (Ag) 0.8 (H) | 0–100% HPLC 溶剂 | 0-14 | 通过沉淀去除氯化物、溴化物和碘化物;去除碱土和过渡金属;调节碱性样品的 pH 值;通过沉淀去除硫酸盐 |