元素形态分离和检测
简单地测量样品中元素总量不能提供完整的谱图。制药、食品和环境等行业通常测量可呈现不同理化特性的多种分子形式或“形态”的元素。有些可能具有毒性。
为了确定样品的安全性或毒性,这些行业需要识别并定量样品中可能存在的元素的不同形态。形态分析选择的方法是离子色谱 (IC) 电感耦合等离子体质谱联用技术 (IC-ICP-MS)。
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
采用 IC-ICP-MS 分析仪进行形态分析
虽然可以采用 ICP-MS 分析总元素含量,但理想的情况是采用 Thermo Scientific IC-ICP-MS 系统对痕量元素进行形态分析。形态分析仪包括配置高分辨率离子交换色谱柱和简单在线连接的无金属 IC 系统,以及高灵敏度 ICP-MS 和集成软件。
配置 IC 系统和 ICP-MS 系统,以满足您应用预算、通量、性能和检测的要求。
系统配置
形态元素 | Dionex Aquion 离子色谱(IC)系统 | Dionex Integrion 高压离子色谱(HPIC)系统 | Dionex ICS-6000 高压离子色谱(HPIC)系统 |
---|---|---|---|
砷 | ![]() | ![]() | ![]() |
溴酸盐 | ![]() | ![]() | ![]() |
铬 | ![]() | ![]() | ![]() |
汞 | ![]() | ![]() | ![]() |
硒 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
*有机物 | **增强优化 |
IC 和 ICP-MS 系统的哪一种组合适合您?
联系我们确定您的选择。
示例元素及其毒性物质
砷 |
|
---|---|
汞 |
|
铬 |
|
可从离子色谱分离中受益的其他元素分析示例包括硒和镧系元素。