适用于分离复杂混合物的可靠 HPLC 色谱柱
Thermo Scientific Acclaim HPLC 色谱柱具有较小的孔径、较大的表面积,以达到高效分离所需的高分辨率。从各种官能团中选择,包括:
- 传统反相 C18 和极性嵌入键合相
- 混合模式相
- 专用相
赛默飞世尔科技按照严格的规范设计并制造了所有 Acclaim 色谱柱,以确保您获得一致的性能。
Acclaim HPLC 色谱柱系列
色谱柱 | 用途 | 数据表 |
---|---|---|
Acclaim 120 C18 色谱柱 | 适用于分离小分子和复杂混合物的高效反相色谱柱,包括 LC-MS | Acclaim 120 C18 数据表 |
Acclaim 120 C8 色谱柱 | 适用于小分子的反相色谱柱,具有中等疏水保留能力 | Acclaim 120 C8 数据表 |
Acclaim 300 C18 色谱柱 | 适用于 LC-MS 生命科学应用的宽孔色谱柱;蛋白和肽段 | Acclaim 300 C18 数据表 |
Acclaim Polar Advantage (PA) 色谱柱 | 适用于分离具有 100% 水性流动相的极性和非极性分析物的极性嵌入键合反相色谱柱 | Acclaim PA 数据表 |
Acclaim Polar Advantage (PA2) 色谱柱 | 在 pH 值 1.5–10 下水解稳定性增强的极性嵌入键合色谱柱,非常适合具有 100% 水性流动相的极性和非极性分析物和 LC-MS | Acclaim PA2 数据表 |
Acclaim C30 色谱柱 | 较高的疏水保留能力;适合分离结构相近的异构体 | Acclaim C30 数据表 |
Acclaim HILIC-10 色谱柱 | 旨在提供针对疏水性分子的独特选择性 |
Acclaim 反相 & 通用 HPLC 色谱柱的规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acclaim 120 C18 | Acclaim 120 C8 | Acclaim 300 C18 | Acclaim PA | Acclaim PA2 | Acclaim C30 | Acclaim 苯基-1 | Acclaim HILIC-10 | |
键合相 | 十八烷基硅烷 | 正辛基硅烷 | 十八烷基硅烷 | 嵌入的磺胺类 | 嵌入的酰胺 | C30 烷基硅烷 | 苯基 | 专有 |
USP 分类 | L1 | L7 | L1 | L60 | L60 | L62 | L11 | 不适用 |
有端盖 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 专有 | 是 | |
原始材料 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 |
颗粒形状 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
粒径 | 2.2 μm, 3 μm, 5 μm | 2.2 μm, 3 μm, 5 μm | 3 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm |
平均孔径 | 120 Å | 120 Å | 300 Å | 120 Å | 120 Å | 200 Å | 120 Å | 120 Å |
表面积 | 300 m2/g | 300 m2/g | 100 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 200 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g |
总碳含量 | 18% | 11% | 7% | 17% | 17% |
色谱柱 | 用途 | 数据表 |
---|---|---|
Acclaim Trinity P1 色谱柱 |
| Acclaim Trinity P1 数据表 |
Acclaim Trinity P2 色谱柱 |
| Acclaim Trinity P2 数据表 |
Acclaim 混合模式 WAX-1 色谱柱 |
| Acclaim 混合模式 WAX-1 数据表 |
Acclaim 混合模式 WCX-1 色谱柱 |
| Acclaim 混合模式 WCX-1 数据表 |
Acclaim 混合模式 HILIC-1 色谱柱 |
| Acclaim 混合模式 HILIC-1 数据表 |
Acclaim 混合模式 HPLC 色谱柱的规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acclaim Trinity P1 | Acclaim Trinity P2 | Acclaim 混合模式 WCX-1 | Acclaim 混合模式 WAX-1 | Acclaim 混合模式 HILIC-1 | |
功能 | 反相 + 弱阴离子交换 + 强阳离子交换 | HILIC + 强阴离子交换 + 弱阳离子交换 | 反相 + 弱阳离子交换 | 反相 + 弱阴离子交换 | 反相 + HILIC |
USP 分类 | 不适用 | 不适用 | L85 | L78 | 不适用 |
原始材料 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 | 超纯硅胶 |
颗粒形状 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
粒径 | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm |
平均孔径 | 120 Å | 120 Å | 300 Å | 120 Å | 120 Å |
表面积 | 300 m2/g | 300 m2/g | 100 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g |
色谱柱 | 用途 | 数据表 |
---|---|---|
Acclaim 有机酸 HPLC 色谱柱 | 快速分析有机酸;包括芳香族和脂族有机酸。 | Acclaim 有机酸数据表 |
Acclaim Surfactant HPLC 色谱柱 | 专门用于分离表面活性剂,包括各种基质中的阴离子、非离子、阳离子和两性表面活性剂。Surfactant Plus 与 LC-MS 仪器兼容 | Acclaim Surfactant 数据表 |
Acclaim Surfactant Plus 色谱柱 | 专门用于分离表面活性剂,包括各种基质中的阴离子、非离子、阳离子和两性表面活性剂。Surfactant Plus 色谱柱与 LC-MS 仪器兼容 | Acclaim Surfactant Plus 数据表 |
Acclaim Explosives E2 色谱柱 | 符合 EPA 方法 8330 的专用色谱柱;EPA 靶向的所有14种爆炸残留物的基线分辨率 | |
Acclaim Trinity Q1 色谱柱 | 非常适合敌草快和百草枯的痕量分析 | |
Acclaim 羰基色谱柱 | 分离醛类和酮类 DNPH 衍生物;包括美国 EPA 554、EPA 8315、EPA 1667、EPA TO-11 和 CARB 1004 管控方法。 | Acclaim 羰基数据表 |
Acclaim 氨基甲酸酯色谱柱 | 分离美国 EPA 方法 531.2 中规定的氨基甲酸酯类农药 | Acclaim 氨基甲酸酯数据表 |
Acclaim AmG C18 色谱柱 | 反相分离氨基糖苷抗生素。 | Acclaim AmG C18 数据表 |
Acclaim 专用色谱柱的规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acclaim 有机酸 | Acclaim Surfactant | Acclaim Surfactant Plus | Acclaim Explosives E2 | Acclaim 羰基 | Acclaim 氨基甲酸酯 | Acclaim AmG | Acclaim Trinity Q1 | |
有端盖 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
颗粒形状 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
粒径 | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm | 3 μm, 5 μm | 2.2 μm, 3 μm, 5 μm | 2.2 μm, 3 μm, 5 μm | 2.2 μm, 3 μm, 5 μm | 3 μm | 3 μm, 5 μm |
平均孔径 | 120 Å | 120 Å | 120 Å | 300 Å | 120 Å | 120 Å | 300 Å | 300 Å |
表面积 | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 100 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g |
色谱柱 | 用途 | 数据表 |
---|---|---|
Acclaim SEC-1000 和 Acclaim SEC-300 | 使用树脂基色谱柱分离水溶性聚合物。 | Acclaim SEC 色谱柱数据表 |
Acclaim 尺寸排阻色谱柱 (SEC) 的规格 | ||
---|---|---|
Acclaim SEC-300 | Acclaim SEC-1000 | |
底物 | 亲水性聚甲基丙烯酸树脂 | 亲水性聚甲基丙烯酸树脂 |
颗粒形状 | 球形 | 球形 |
粒径 | 5 μm | 7 μm |
孔径 | 300 Å(多孔) | 1000 Å(多孔) |
PEO 的分离范围* | 100–50,000 道尔顿 | 1,000–1,000,000 道尔顿 |
PEO 的排阻限制* | 50,000–150,000 道尔顿 | 3,000,000–7,500,000 道尔顿 |
相关 HPLC 色谱柱
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。
LC Columns and Consumables Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.