用于生物分子的高灵敏度毛细管 HPLC
在样本量至关重要的自上而下蛋白质组学应用中,使用这些毛细管反相 (RP) 色谱柱进行完整蛋白质的高灵敏度 HPLC-UV 或 LC/MS 表征。
- 自上而下蛋白质组学应用中的完整蛋白质
- 单克隆抗体 (mAb)、片段、变体、抗体药物偶联物 (ADC)
- 生物特异性蛋白质
适用于生物分子的 Thermo Scientific 毛细管 HPLC 色谱柱
Thermo Scientific 毛细管 HPLC 色谱柱具有出色的分离度、长使用寿命和低残留。
MAbPac RP 毛细管 HPLC 色谱柱
充分利用低流量 HPLC 的独立优势,获得与高流量实验相当的高质量数据。我们建议将 MAbPac 反相毛细管 HPLC 色谱柱用于:
- 高灵敏度完整蛋白质表征
- 肽图分析研究
- 单克隆抗体 (mAb) 表征
EASY-Spray MAbPac 毛细管柱
使用 Thermo Scientific EASY-Spray HPLC 色谱柱可确保稳健的纳米和毛细管流 LC/MS。集成式色谱柱/发射器设计消除了死体积,并可对温度进行控制,以实现较高可靠性和性能。