蛋白质、单克隆抗体、抗体药物偶联物、生物类似药及其电荷变异体的表征
使用 Thermo Scientific ProPac Elite WCX 5µm LC 色谱柱应对电荷变异体分离的挑战。这款弱阳离子交换 (WCX) 色谱柱以目前广泛使用的 ProPac WCX-10 色谱柱为基础,将无孔树脂的粒径从 10μm 减小到 5μm,因此提高了蛋白质,糖蛋白之间分离的速度、效率和分离度。
ProPac Elite色谱柱 的优点
- 卓越的分离度
- 高效、可重现的分离
- 高回收率,低残留
- 宽的 pH 工作范围:2-12
- 高温稳定性:高达 60°C
- 高通量
- Thermo Scientific CX-1 pH 梯度缓冲液与盐梯度和 pH 梯度配合使用效果良好
ProPac Elite 分离
- 以蛋白质或糖蛋白的表面电荷与色谱柱的羧基官能团作用进行分离
- 独特的色谱柱化学特性表现出优异的批次间重现性、高回收率和低残留率
推荐用途
- 使用长度较短的色谱柱进行 10 分钟的高通量方法筛选
- 当需要尽可能提高蛋白质分离度时,使用长度较长的色谱柱
- 建议使用聚丙烯样品瓶
相关产品
ProPac Elite 色谱柱使用 pH 梯度效果良好。这是一种更简单的 mAb 分析方法。
- 生成 pH 介于 5.6 至 10 之间的线性、高重现性 pH 梯度
- 鉴于大多数 mAb 的 pI 在 6 到 10 之间,因此几乎无需方法开发。
- 无需配制流动相
- 节省方法开发时间
- 节省方法转移至 QA/QC 的时间
ProPac Elite 相关资源
视频
您需要密切监测单克隆抗体的电荷变异体曲线。了解我们全套生物制药色谱柱产品组合中的最新产品如何通过提供高分离度数据和一致的柱间性能来帮助您掌控研究结果。