概述
通过疏水相互作用色谱(HIC)将完整的中性单克隆抗体(mAb)与其聚集体分离。HIC HPLC 色谱柱是将完整的中性单克隆抗体与其聚集体和变异体分离的理想选择。HIC 法单克隆抗体分析提供正交分离,是对离子交换色谱法(IEC)和分子排阻色谱法(SEC)的有力补充。 我们疏水相互作用色谱柱因其独特的表面化学性质而与众不同。此类色谱柱以各种选择性产生优异的分离度,是在非变性条件下分离蛋白质的理想选择。 |
推荐用于完整质量分析的 HIC HPLC 色谱柱
MAbPac HIC-10 HPLC 色谱柱 | MAbPac HIC-20 HPLC 色谱柱 | MAbPac HIC-丁基 HPLC 色谱柱 | |
---|---|---|---|
✓ 适用于分离单克隆抗体及其相关生物制品 ✓ 独特的 HIC 色谱柱化学性质;可提供高分离度、出色的生物相容性和选择性 ✓ 具不同于市场上其他 HIC 色谱柱的选择性 | ✓ 适用于分离单克隆抗体、单克隆抗体片段和氧化变异体 ✓ 先进的表面黏接提供出色的化学稳定性、高分离度和针对单克隆抗体优化的独特选择性 ✓ 具不同于市场上其他 HIC 色谱柱的选择性 | ✓ 适用于更多疏水性样品和抗体药物偶联物(ADC) ✓ 亲水性树脂具有出色的生物相容性和低残留率 ✓ 固定相中最佳yo的丁基可提供高分离度的分离 | |
HPLC 色谱柱选择指南
共有3种搜索方法
|
|
|
相关资源
使用 LC-MS 毛细管色谱在亚单位和多肽水平上对 mAb、完整蛋白质进行稳健且高灵敏度分离的工作流程
了解如何使用 Thermo Scientific MabPac RP 毛细管色谱柱在蛋白质、亚单位和多肽水平上对治疗性抗体进行出色的深度表征,可选单独使用的色谱柱或与 LC-MS 联用的 EASY-Spray 集成式色谱柱。
文献
应用资料
手册
相关资源
联系我们
* 必填字段