寡核苷酸分析
从赛默飞世尔科技了解对寡核苷酸治疗进行稳健、准确表征的完整工作流程解决方案。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
如果您的分析工作必须确保纯度并进行表征,您可放心选择阴离子交换和反相色谱柱化学法。30多年来,Thermo Scientific DNAPac 系列色谱柱一直是寡核苷酸高分辨率 U/HPLC 分离的主要选择。这些色谱柱的性能和稳健性可满足您的寡核苷酸分析需求,使您得到可靠数据,同时满足实验室的通量需求。
DNAPac RP HPLC 色谱柱 | DNAPac PA200 & DNAPac PA200RS HPLC 色谱柱 | DNASwift HPLC 色谱柱 | |
---|---|---|---|
✓ 与液相色谱-紫外检测(Lquid Chromatography-Ultra Violet,以下简称 LC-UV)和液相色谱-质谱/质谱(Lquid Chromatography-MassChromatography/MassChromatography,以下简称 LC-MS/MS)兼容 ✓ 对核酸混合物进行离子对反相分离 ✓ 从 siRNA 到 mRNA 的寡核苷酸样品易于通过这种聚合物化学法进行分解 ✓ 具有卓越的分离能力 | ✓ 与 LC-UV 兼容 ✓ 对寡核苷酸样品进行 n、n-1 和 n+1 次分离的强阴离子交换色谱柱 ✓ 提供与反相色谱柱正交的分离 ✓ 按大小和电荷分离寡核苷酸样品 | ✓ 旨在利用分析型 HPLC 对寡核苷酸样品进行强阴离子交换纯化的整体色谱柱 ✓ 负载能力高,分辨率略低于分析型色谱柱 | |
|
|
|
了解用户使用离子交换色谱柱时的常见错误以及避免这些错误的方法。
* 必填字段