通过 SEC 和 Orbitrap 质谱法进行 mAb 及其片段分析
概述
体积排阻色谱(Size Exclusion Chromatography,以下简称 SEC)色谱柱是监测单克隆抗体聚合体的理想选择。
SEC 是进行蛋白质分析的常规方法,SEC 色谱柱通常用于评估蛋白质的聚合谱图。蛋白质聚合体是降解产物,必须严格监测,并保持在可接受范围内。这是单克隆抗体(monoclonal antibodies,以下简称 mAbs)和其他抗体的关键质量属性(Critical Quality Attribute,以下简称 QCA),因为其可能导致患者出现免疫原性应答。大抗体聚合体被大多数孔隙挡住,因而快速流过 SEC 色谱柱。较小蛋白质在色谱柱固定相的颗粒孔内扩散的时间更长,洗脱的时间也更长。最小的蛋白质(如抗体片段)可以进入所有孔隙并最后洗脱。这种通过体积分离蛋白质样品的方法称为 SEC。
推荐的适于聚合体分析的 SEC HPLC 色谱柱
HPLC 色谱柱选择指南
共有3种搜索方法
|
|
|
相关资源
通过 SEC 进行蛋白质聚合体分析时正确设置 UHPLC 仪器的重要性
用于蛋白质聚合体分析的 SEC 色谱柱具有终生稳定性
适用于 mAb 聚合体分析的通用色谱法
相关资源
文献
手册
联系我们
* 必填字段