享受多重选择
您想要一个适合应用的 C18 色谱柱吗?Thermo Scientific C18 色谱柱具有一系列特性,可提供优异的性能。这些色谱柱广泛应用于各种应用,包括药物、类固醇、脂肪酸、邻苯二甲酸盐、环境等。这些色谱柱在烷基键合相的保留性能极佳。
广受欢迎的反相 C18 HPLC 色谱柱
反相 C18 色谱柱
Thermo Scientific 色谱柱 | 建议用途 |
---|---|
Accucore Vanquish C18+ UHPLC 色谱柱,1.5µm | 满足您分析实验室的高通量需求。UHPLC 色谱柱的技术创新可提高分离效果和便利性,并降低成本。 |
Acclaim 120 C18 色谱柱 | 此高分离度硅胶色谱柱可提高反相应用中的分离效率。 |
Accucore aQ C18 极性封端 LC 色谱柱 | 使用色谱柱的耐用型 2.6µm 实心核颗粒在低背压下高速、高分离度分离极性化合物。 |
Accucore C18 LC 色谱柱 | 利用具有高键合相覆盖率的色谱柱,在多个应用中优化各种非极性分析物的保留率。 |
Accucore RP-MS LC 色谱柱 | 这些色谱柱针对 MS 检测进行了优化,具有出色的分离速度和分离质量。 |
Accucore XL C18 LC 色谱柱 | 优化适用非极性分析物的传统 HPLC 方法。耐用的 4µm 实心核颗粒可在标准 HPLC 压力限值下确保高效率。 |
Hypersil GOLD aQ C18 极性封端 LC 色谱柱 | 保留并分离极性分析物。这些色谱柱非常适合与含水量高的流动相配合使用。 |
Hypersil GOLD C18 选择性 LC 色谱柱 | 使用这些封端、超纯、硅胶色谱柱,您的 HPLC 和 LC-MS 应用可获得出色峰形和分离度。 |
Hypersil BDS C18 色谱柱 | 一款稳定、通用的色谱柱,适用于各种应用。 |
Hypersil ODS C18 色谱柱 | 一款通用的 C18 相色谱柱,适用于各种应用。 |
Hypersil ODS-2 C18 色谱柱 | 使用此款经过充分测试、值得信赖的 L1,可作为在经验证方法中通常引用的较早色谱柱品牌的备选方案。 |
Syncronis aQ C18 极性封端 LC 色谱柱 | 确保对极性分析物实现一致、可预测的液相色谱 (LC) 分离。 |
Syncronis C18 色谱柱 | 尽可能提高重现性和实验室生产率。 |
HPLC 色谱柱技术专题视频
LC Columns and Consumables Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。
相关资源