The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们所提供的检测器多种多样,适用于 Thermo Scientific Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统,可对样品中的分析物进行可靠检测。我们所提供的系列产品种类丰富,包括多种光学检测器:紫外-可见光吸收检测器、荧光检测器和示差折光检测器。 利用紫外-可见光吸收检测器,可添加 PH 和电导率监测功能。此外,电雾式检测器检测灵敏度高,应用范围广,基本可实现响应一致性。
检测器 | 分析物要求 | 注释 |
---|---|---|
电雾式检测器 (CAD) | 分析物须为非挥发性或半挥发性。 | 可广泛应用于非挥发性和多种半挥发性分析物的检测,无需借助化学结构,即可基本实现响应一致性。 |
二极管阵列检测器 (DAD),也称为光电二极管阵列 (PDA) 检测器 | 分析物中须含有发色团。 | 可在宽动态范围内采集多通道中的紫外-可见光光谱和 3D 光谱。 |
多波长检测器 (MWD) | 分析物中须含有发色团。 | 可在宽动态范围内采集多通道中的紫外-可见光光谱。 |
可变波长检测器 (VWD) | 分析物中须含有发色团。 | 采集紫外-可见光光谱的同时,可实现令人满意的线性和噪声性能。 |
荧光检测器 (FLD) | 分析物中须含有荧光团,须已完成衍生化或已进行荧光标记。 | 具有较高的选择性,其灵敏度比紫外-可见光检测器高 10-1000 倍。 |
质谱仪 (MS) | 分析物必须可电离。 | 可根据质荷比 (m/z) 进行检测和识别,并且可以根据所选的 MS 对母体或前体 m/z 进行碎片化以进一步增强特异性。 |
示差折光检测器 (RID) | 适用于不含发色团的糖类、聚合物、表面活性剂和其他化合物。 | 测量分析物导致的洗脱液折射率变化。 |
pH 和电导率监测仪 | 不直接检测样品中的分析物,而是监测流出物的 pH 值和导电率。 | 由于洗脱取决于等电点 (pI),可用于监测离子交换柱上蛋白分离的 pH 梯度,因此需要了解流出物的 pH 值才能实现一致且可重现的分离。 |
利用 我们所提供的电雾式检测器,可实现灵敏度高、应用范围广的检测,基本可实现响应一致性。CAD 可用于测量多种相关分析物,涉及之广可追溯至药物、生物分子、食品和饮料、专用化学品和聚合物等众多领域。这些检测器具有较高的灵活性, 特别适用于研发,同时也具有 QC/QA 实验室要求的简单易用性和数据可重现性。
|
|
产品介绍 | |
---|---|
Thermo Scientific Vanquish 电雾式检测器凭借 Vanquish UHPLC 系统优化后的分离速度和分辨率,可对非挥发性和半挥发性物质进行检测和定量,基本具备通用检测能力。 | 可将 Corona Veo CAD 与任一制造商生产的 LC、HPLC 或 UHPLC 系统集成,与毛细管、微径和常规分析色谱柱配合使用,从而充分利用不断发展的色谱柱技术。 |
查看应用注释 为何使用具有反向梯度功能的电雾式检测技术?
Thermo Scientific 二极管阵列检测器 (DAD) 和多波长检测器 (MWD) 融合多种技术,为您提供灵活多样的解决方案,总有一款适合您。
Thermo Scientific Vanquish DAD 具有超宽动态范围和低检测限,可检测高度浓缩的主要化合物以及痕量级杂质,从而提供出色的线性和优化的噪声性能。
使用适用于 HPLC 的可变波长检测器 (VWD),确保在对分析物进行紫外-可见光检测过程中,实现高灵敏度和准确度。Thermo Scientific 可变波长检测器具备出色的噪声、漂移和线性性能,可支持广泛的应用范围和痕量化合物检测。
Thermo Scientific Vanquish 可变波长检测器在广泛的工作范围上具有出色的线性和噪声性能,可灵活、稳定且有效率地进行紫外-可见光吸收检测。该检测器的数据采集速率高达 250 Hz,可有效应对当前和未来的 HPLC 和 UHPLC 检测挑战。
荧光检测器作用基础在于,某些化合物在经不同波长的光活化后可发光。许多药物、天然产品、石油产品和生物分子可自然发出荧光;其他化合物,如氨基酸、蛋白质或多糖,可以用荧光标记进行标记。通过对激发光和发射光进行仔细的波长选择和滤波,用户可以使荧光检测器达到高选择性,并使其灵敏度比紫外检测器高10到1000倍。
Thermo Scientific Vanquish FLD 通过有效率的杂散光抑制提供痕量检测性能,使用温控流通池降低热效应,从而提高检测精度。这些检测器可同时监测多达四个波长对,或扫描色谱图以获得较佳发射/激发波长。
质谱仪可提高分析灵敏度和选择性,让您更深入地了解样品,并能够使用不同的质荷比 (m/z) 解决难以分离的问题,包括共洗脱峰。
Thermo Scientific LC-MS 系统可在确保高性能的情况下轻松解决问题。利用 Thermo Scientific Chromeleon CDS 下的统一仪器架构,可确保不同系统之间的性能保持,促进方法转移的便捷性,提高新用户对产品的熟悉程度。简化的数据处理软件、算法和库既能助力极具挑战性的研究,也能支持日常应用。
示差折光 (RI) 检测是一种经济有效率的解决方案,推荐用于非紫外吸收化合物的常规分析。它是分析糖类、聚合物、表面活性剂和其他不含发色团的化合物的绝佳选择。