The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
为您的分离需求选择合适的 HPLC 系统可能让您束手无策。使用我们的分步配置程序构建理想的 HPLC 或 UHPLC 系统,包括说明和对比表,有助于选择适合您需求的组件。添加兼容的附件、建议的色谱柱、样品瓶、软件和服务,实现完全定制的报价。
HPLC 或 UHPLC 系统的配置从常规分离到复杂分离,流速范围 0.05 到 10 mL/min,最高工作压力为 700、1000 或 1500 bar。
为需求流速介于 1 nL/min – 100 μL/min 之间,最高工作压力为 1500 bar 的高灵敏度 LC-MS 应用配置 UHPLC 系统。
The requested URL /msheaderfooter/tf/footer/anonymous/zh/cn/.tagManagerFooterOff.shtml was not found on this server.