经验证的多功能且耐用系统,更可灵活自定义
从我们 Thermo Scientific UltiMate 3000 HPLC 系统的一系列产品中进行选择,以满足您的分析需求和要求。这些系统借助可自定义的配置帮助您完成所有分析应用,从 HPLC 和 UHPLC 的方法开发到常规分析。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
从我们 Thermo Scientific UltiMate 3000 HPLC 系统的一系列产品中进行选择,以满足您的分析需求和要求。这些系统借助可自定义的配置帮助您完成所有分析应用,从 HPLC 和 UHPLC 的方法开发到常规分析。
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
UltiMate 3000 HPLC 系列具有出色的色谱分析性能,同时保持易用性和可靠运行。可与我们任意一款色谱柱兼容,具有较高的应用灵活性,从而满足您所有的分离需求。无论您选择哪种配置,您都将获得具有优化流体连接的高度集成设置,以及业界前列的易于使用的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 软件。我们的 Chromeleon CDS 是单点智能控制、独特数据处理工具和智能运行自动化功能的首选软件。此外,我们为其他 CDS 包提供了集成解决方案。
快速分离 (RS) | 标准 (SD) | 基本 | 半 制备型 | ||
性能 | 系统压力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
保留时间精度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
流速范围 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
低扩散和高通量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特点 | 设计 | 模块化 灵活 | 模块化 灵活 | 模块化 灵活 | 模块化 灵活 |
泵选项 | 二元 四元 双重 | 二元 四元 双重 | 四元 等度 | 二元 | |
生物兼容选项 | – | – | – | ||
主动加热柱温箱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
样本冷却 | |||||
色谱柱容量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viper 几乎可以实现零死体积系统连接 | – | ||||
可调节的梯度延迟体积(取决于混合器的配置) | 四元基本: | ||||
等度基本:不适用 | |||||
应用范围 | 馏分收集* | ||||
串联 LC* | – | – | |||
应用切换* | – | – | |||
利用反梯度获得一致的响应* | – | – | |||
自动在线 SPE* | – | – | |||
自动方法开发* | – | – | |||
大体积进样 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
*需要额外的设备 | Thermo Scientific Viper UHPLC 接头套件 在单个套件中订购您的系统或应用所需的所有 UHPLC 接头和毛细管 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
多个检测器选项 | HPLC 和 UHPLC 色谱柱 | Chromeleon CDS 软件 |
---|---|---|
|
|
|
HPLC 系统选择指南
此工具可根据您对简洁下拉菜单的反应为您的应用排列出优异的 HPLC 仪器。
HPLC 系统总体拥有成本计算器
此工具可估算您购买和运行 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统的成本。您可以比较各种仪器的成本。
LC 方法转移计算器
此在线计算器可用于转移方法(从 HPLC 向 UHPLC 条件)。计算新梯度表,并根据实际适用情况调整样本体积和运行时间。