42i氮氧化物分析仪
● 化学发光法NO测量技术的发明者
● 反应室和PMT之间采用双层镜片设计,保护滤镜,缓冲温差,减少结露
● 反应室表面具有镀金耐腐蚀涂层,增强光反射,提高检测灵敏度和稳定性
● 末端采用高温加热去除残余O3,无需耗材,消除二次污染
48i一氧化碳分析仪
● 反应室多级反射,增加光程,增强检测灵敏度
● 多切口相关轮,提高测量线性
● 硅涂层红外光源,稳定性高,寿命长
43i二氧化硫分析仪
● 紫外荧光法SO2测量技术的发明者
● 采用脉冲紫外光源,稳定性高,不容易衰减,寿命长
● 具有光源光强检测反控电路,光强更稳定,延长紫外灯的寿命
49i臭氧分析仪
● 双光路经典设计,同时进行零气和样气测量,真正实时连续监测
● 零气实时监测,实时参比,减少了零点漂移,抗干扰性增强
● NIST和国家臭氧溯源标准相同原理
MAX-iR高精度FTIR分析仪
● 秒级出数,适用于离线分析和连续在线分析
● 可分析两百多种无机物和有机物,达到个位数ppb检出限
● 支持用户自行增加方法和曲线
● 无需液氮制冷、关键部件10年以上寿命,使用成本和售后成本极低
450i硫化氢分析仪
● 采用高温催化转化方式将H2S转化为SO2,转化效率高
● 采用脉冲紫外光源,稳定性高,不容易衰减,寿命长
● 光源光强检测反控电路,光强更稳定,延长紫外灯的寿命
17i氨气分析仪
● 采用高温催化转化方式将NH3转化为NO,转化效率高
● 采用灵敏度更高的PMT
● 更低的PMT制冷温度,减小暗电流干扰
42i-Y NOy分析仪
● 外置式NOy转化炉,及时捕捉转化空气中的NOy物质
● 预反应室设计,实现动态零点校准
● 采用灵敏度更高的PMT,更低的PMT制冷温度,减小暗电流干扰
410i 二氧化碳分析仪
● 可测浓度范围广,从ppm级到%级,线性好
● 反应室多级反射,增加光程,增强检测灵敏度
● 多切口相关轮,提高测量线性
● 硅涂层红外光源,稳定性高,寿命长
42i-TL氮氧化物分析仪
● 预反应室设计,实现动态零点校准
● 采用灵敏度更高的PMT
● 更低的PMT制冷温度,减小暗电流干扰
43i-TLE二氧化硫分析仪
● 使用八面反射镜,提高光源波长选择性
● 使用加热型碳氢去除器,去除效率更高
● 使用方形灯座,保证光源电压稳定性
48i-TLE一氧化碳分析仪
● 具有相关轮反吹,减少零点漂移和量程漂移
● 样气具有渗透除水管,减少水分对红外吸收的干扰
● 具有自动零点校准装置,实现动态零点校准
5800-GM型挥发性有机物(VOCs)在线监测系统
● 全系统机柜式安装,针对24x7在线分析进行系统优化,简化操作,降低系统维护量
● Thermo Scientific™ ExtractaBrite™离子源,采用高惰性材料,双灯丝和独立双加热区设计,专利设计RF透镜组
● 系统配备精密动态校准仪, 多路标气同时完成仪器校准或系统校准,缩短维护时间
● 整机采用硅烷化的不锈钢管路,能有效防止样品残留
● MS结合FID检测器,同时分析烷烃、烯烃、芳香烃、 醛酮类、卤代烃等116种组分
5900型挥发性有机物(VOCs)在线分析系统
● 符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法标准》(HJ1010-2018)要求
● 一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、分析仪控制硬件和数据处理软件
● 全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)
● 采用双级预浓缩-热解析技术检测C2-C12共57种组分,分析检测限可达ppt级
● 采用Deanswitch技术,一台主机可实现一次采样可同时分析57种挥发性有机化合物
5900A型环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统
● 采用国家标准规定的气相色谱法(FID检测器,直接法),采用低温富集直接进样的技术路线。系统技术指标符合《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》要求
● 一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、分析仪控制硬件和数据处理软件
● 全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)
● 19”标准机柜安装形式,适用于标准机柜系统集成
5900型有机硫化物在线监测系统
● 气相色谱结合火焰光度检测器(GC-FPD)
● 一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、分析仪控制硬件和数据处理软件
● 全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)
● 样品管路和接头均采用SilcoNert®涂层不锈钢或FEP材质,可以有效避免样品的吸附
2025i颗粒物采样器
● 仪器结实,适用于户外恶劣天气
● 自动更换滤膜,维护量较少
● 美国EPA等效测量仪器
1405-F PM2.5/10颗粒物分析
● 真正的重量法测量仪器
● 具有膜动态补偿系统,可以补偿挥发性物质的损失
● 同时采样和测量,实时出数,检出限低
5030iQ PM2.5/10颗粒物分析
● β射线+光散射双检测技术,数据稳定性高、检出限低
● 采样检测同位设计,实现1秒钟的高分辨率质量浓度测量
● 友好的工业化设计,显著缩短热机时间,降低仪器使用和运维成本
● 预防性维护设计,实现仪器的智能维护,大幅提升系统的稳定性和可靠性
● 符合中国MEE、美国EPA、欧盟TUV的相关标准要求,首批通过中国环境监测总站的性能测试,取得CCEP认证
TVA2020有毒挥发气体分析仪
● FID/PID结合型或单FID检测器
● 便携式,重量轻,结构紧凑
● 内置数据记录功能,单量程点校准线性范围宽
● 可进行自定义设置,如设置内部数据记录参数、上传监测路径
5800-GO甲烷/苯系物气体分析仪
● 分析结果准确
● 可扩展性强
● 集成度高、轻便
● 单点校准线性范围宽
● 离线热机功能
EyeCGas光学气体成像仪
● 远距离检测,保护人员健康
● 灵敏度高,能探测到更小的泄漏
● 危险环境(Ex ic nA nC IIC T6 Gc)的防爆认证,可以在工厂危险区域使用
● 坚固耐用,防护等级IP65,适合在恶劣天气作业
● 气体排放量化功能
pDR1500/ADR1500颗粒物分析仪
● 真正的体积流量控制
● 选择PM1-10之间任意粒径进行实时浓度检测
● 对于环境的变化有优异的适应性
● 较低的检出限和较宽的测量范围
PDM3700个人粉尘监测仪
● 防水的电池保护
● 防爆设计,可以危险气体场所
● 实时显示人员的安全工作剩余时间
● 通过充电站把数据传输到电脑
● 实时浓度显示,数据准确
Prima BT质谱分析仪
● 超低流量进样可低至0.1ml/min,满足电化学&催化化学特殊进样需求
● 扫描磁扇式质量分离器,超高稳定性,容错设计能够确保达到99.9%的运行时间
● 法拉第杯和双通道板电子倍增器的检测器满足ppb-100%动态范围的测量
● 可选离子源钝化方案,满足OH和S基等易污染组分的测量
42i氮氧化物分析仪
● 化学发光法NO测量技术的发明者
● 反应室和PMT之间采用双层镜片设计,保护滤镜,缓冲温差,减少结露
● 反应室表面具有镀金耐腐蚀涂层,增强光反射,提高检测灵敏度和稳定性
● 末端采用高温加热去除残余O3,无需耗材,消除二次污染
48i一氧化碳分析仪
● 反应室多级反射,增加光程,增强检测灵敏度
● 多切口相关轮,提高测量线性
● 硅涂层红外光源,稳定性高,寿命长
43i二氧化硫分析仪
● 紫外荧光法SO2测量技术的发明者
● 采用脉冲紫外光源,稳定性高,不容易衰减,寿命长
● 具有光源光强检测反控电路,光强更稳定,延长紫外灯的寿命
49i臭氧分析仪
● 双光路经典设计,同时进行零气和样气测量,真正实时连续监测
● 零气实时监测,实时参比,减少了零点漂移,抗干扰性增强
● NIST和国家臭氧溯源标准相同原理
MAX-iR高精度FTIR分析仪
● 秒级出数,适用于离线分析和连续在线分析
● 可分析两百多种无机物和有机物,达到个位数ppb检出限
● 支持用户自行增加方法和曲线
● 无需液氮制冷、关键部件10年以上寿命,使用成本和售后成本极低
450i硫化氢分析仪
● 采用高温催化转化方式将H2S转化为SO2,转化效率高
● 采用脉冲紫外光源,稳定性高,不容易衰减,寿命长
● 光源光强检测反控电路,光强更稳定,延长紫外灯的寿命
17i氨气分析仪
● 采用高温催化转化方式将NH3转化为NO,转化效率高
● 采用灵敏度更高的PMT
● 更低的PMT制冷温度,减小暗电流干扰
42i-Y NOy分析仪
● 外置式NOy转化炉,及时捕捉转化空气中的NOy物质
● 预反应室设计,实现动态零点校准
● 采用灵敏度更高的PMT,更低的PMT制冷温度,减小暗电流干扰
410i 二氧化碳分析仪
● 可测浓度范围广,从ppm级到%级,线性好
● 反应室多级反射,增加光程,增强检测灵敏度
● 多切口相关轮,提高测量线性
● 硅涂层红外光源,稳定性高,寿命长
42i-TL氮氧化物分析仪
● 预反应室设计,实现动态零点校准
● 采用灵敏度更高的PMT
● 更低的PMT制冷温度,减小暗电流干扰
43i-TLE二氧化硫分析仪
● 使用八面反射镜,提高光源波长选择性
● 使用加热型碳氢去除器,去除效率更高
● 使用方形灯座,保证光源电压稳定性
48i-TLE一氧化碳分析仪
● 具有相关轮反吹,减少零点漂移和量程漂移
● 样气具有渗透除水管,减少水分对红外吸收的干扰
● 具有自动零点校准装置,实现动态零点校准
5800-GM型挥发性有机物(VOCs)在线监测系统
● 全系统机柜式安装,针对24x7在线分析进行系统优化,简化操作,降低系统维护量
● Thermo Scientific™ ExtractaBrite™离子源,采用高惰性材料,双灯丝和独立双加热区设计,专利设计RF透镜组
● 系统配备精密动态校准仪, 多路标气同时完成仪器校准或系统校准,缩短维护时间
● 整机采用硅烷化的不锈钢管路,能有效防止样品残留
● MS结合FID检测器,同时分析烷烃、烯烃、芳香烃、 醛酮类、卤代烃等116种组分
5900型挥发性有机物(VOCs)在线分析系统
● 符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法标准》(HJ1010-2018)要求
● 一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、分析仪控制硬件和数据处理软件
● 全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)
● 采用双级预浓缩-热解析技术检测C2-C12共57种组分,分析检测限可达ppt级
● 采用Deanswitch技术,一台主机可实现一次采样可同时分析57种挥发性有机化合物
5900A型环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统
● 采用国家标准规定的气相色谱法(FID检测器,直接法),采用低温富集直接进样的技术路线。系统技术指标符合《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》要求
● 一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、分析仪控制硬件和数据处理软件
● 全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)
● 19”标准机柜安装形式,适用于标准机柜系统集成
5900型有机硫化物在线监测系统
● 气相色谱结合火焰光度检测器(GC-FPD)
● 一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、分析仪控制硬件和数据处理软件
● 全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)
● 样品管路和接头均采用SilcoNert®涂层不锈钢或FEP材质,可以有效避免样品的吸附
2025i颗粒物采样器
● 仪器结实,适用于户外恶劣天气
● 自动更换滤膜,维护量较少
● 美国EPA等效测量仪器
1405-F PM2.5/10颗粒物分析
● 真正的重量法测量仪器
● 具有膜动态补偿系统,可以补偿挥发性物质的损失
● 同时采样和测量,实时出数,检出限低
5030iQ PM2.5/10颗粒物分析
● β射线+光散射双检测技术,数据稳定性高、检出限低
● 采样检测同位设计,实现1秒钟的高分辨率质量浓度测量
● 友好的工业化设计,显著缩短热机时间,降低仪器使用和运维成本
● 预防性维护设计,实现仪器的智能维护,大幅提升系统的稳定性和可靠性
● 符合中国MEE、美国EPA、欧盟TUV的相关标准要求,首批通过中国环境监测总站的性能测试,取得CCEP认证
TVA2020有毒挥发气体分析仪
● FID/PID结合型或单FID检测器
● 便携式,重量轻,结构紧凑
● 内置数据记录功能,单量程点校准线性范围宽
● 可进行自定义设置,如设置内部数据记录参数、上传监测路径
5800-GO甲烷/苯系物气体分析仪
● 分析结果准确
● 可扩展性强
● 集成度高、轻便
● 单点校准线性范围宽
● 离线热机功能
EyeCGas光学气体成像仪
● 远距离检测,保护人员健康
● 灵敏度高,能探测到更小的泄漏
● 危险环境(Ex ic nA nC IIC T6 Gc)的防爆认证,可以在工厂危险区域使用
● 坚固耐用,防护等级IP65,适合在恶劣天气作业
● 气体排放量化功能
pDR1500/ADR1500颗粒物分析仪
● 真正的体积流量控制
● 选择PM1-10之间任意粒径进行实时浓度检测
● 对于环境的变化有优异的适应性
● 较低的检出限和较宽的测量范围
PDM3700个人粉尘监测仪
● 防水的电池保护
● 防爆设计,可以危险气体场所
● 实时显示人员的安全工作剩余时间
● 通过充电站把数据传输到电脑
● 实时浓度显示,数据准确
Prima BT质谱分析仪
● 超低流量进样可低至0.1ml/min,满足电化学&催化化学特殊进样需求
● 扫描磁扇式质量分离器,超高稳定性,容错设计能够确保达到99.9%的运行时间
● 法拉第杯和双通道板电子倍增器的检测器满足ppb-100%动态范围的测量
● 可选离子源钝化方案,满足OH和S基等易污染组分的测量