Thermo Scientific MIC-6 多仪器校准仪是行业当先的 Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪的理想配套设备,在优化 LDAR 合规监测时既能提高准确度又能节省时间。它可以同时自动校准多达六台 TVA2020 分析仪,或者手动校准任何其他制造商的便携式现场分析仪。以下是有关 MIC-6 多仪器校准仪的一些常见问题和解答。
节省时间、减少人为误差并提高准确性。
MIC-6 最多可连接6种气体(零气和5种其他量程气),可以自动校准6台有毒挥发气体分析仪。
MIC-6 的内部存储器足以存储100多台分析仪且长达6年的校准数据。
在手动模式下,MIC-6 可以校准 TVA1000B 或任何其他竞争性设备。
根据地区电压选项,型号代码配置略有不同。有关详细信息,请参见产品规格表。
可以通过 U 盘或蓝牙从 MIC-6 中提取数据。未来的升级将允许通过以太网端口提取数据。
赛默飞世尔科技正在与主要的 LDAR 软件公司进行沟通,以将我们的 MIC-6 数据集成到他们的 LDAR 报告软件中。
建议进气压力范围为 15 - 25 PSI。
是的,MIC-6 可以安装在工作台上,也可以在桌面上使用。MIC-6 的后面板具有 VESA 安装方式(视频电子标准协会),客户可购买市售的 VESA 安装方式。
可以从 thermofisher.com 将固件下载到 U 盘上,再安装到 MIC-6 中。安装 U 盘后,按照提示安装固件即可。
MIC-6 的生产商保修期为1年,另外还提供1年和2年的额外延长保修服务。
MIC-6 的最佳工作温度为 0 - 40°C (32°F - 104°F)
MIC-6 目前仅用于 FID 校准,但是将来的版本将允许 PID 校准。请联系您的销售代表以获取更多详细信息和时间安排。
开启 TVA2020 后,MIC-6 将读取每个仪器的内部时钟,直到所有连接的仪器都已达到最短 30 min 的预热时间,才允许校准。