赛默飞为化工行业气体和废水监测提供系列解决方案:废水达标排放监测、锅炉排放监测、厂界VOC污染物监测、便携式泄露检测、有毒有害气体监测。
废水达标排放监测
8006cX COD在线监测仪
- 符合国标 HJ/T 399-2007、HJ377-2019 、HJ35X-2019技术要求
- 测量范围最高达 5000 mg/L(必要时可以扩展到20000mg/L)
- 抗氯离子浓度高达 5000 mg/L
- 内置标样核查、废液分离功能
- 机箱IP65防护等级
- 具有 CCEP 证书
8010cX氨氮在线监测仪
- 基于水杨酸比色法原理,符合HJ35X-2019技术要求
- 共5个量程,覆盖0-500mg/L
- 可预设2个量程,自动切换,无需重新校准
- 内置标样核查、废液分离功能
- 机箱IP65防护等级
- 具有 CCEP 证书
3150TPN总磷总氮在线监测仪
- 基于国标测量原理,符合HJ35X-2019技术要求
- 可配置总磷、总氮单参数或二合一
- 可根据水样浓度自动切换量程
- 抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰
- 无需额外补偿
- 内置标样核查、废液分离功能
- 具有 CCEP 证书
更多排放口监测参数,如 pH、SS、水中油、挥发酚等,具体产品请与我们联系
锅炉排放监测
稀释法CEMS: Model 200型在线监测系统
- 检测精度更高,达到0.2 PPM
- 稳定性更好
- 监测范围更宽:
量程范围 0-10000 PPM
VOC-CEMS: 6000型在线监测系统
- 独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求
- 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确
- 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本
- 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性
便携式LDAR泄露检测
TVA2020C挥发性有机物泄漏检测仪
- FID/PID结合型或单FID检测器
- 便携式,重量轻,结构紧凑
- 内置数据记录功能,多个响应系数和曲线,多点校正
- 可进行自定义设置,如设置内部数据记录参数、上传监测路径
- 建立蓝牙连接、设定报警级别、选择响应因子等
OPGAL EyeCGas®红外气体摄像机
- 专为天然气、石油化工行业防爆应用而设计
- 灵敏度高,能探测到更小的泄漏
- 危险环境(Ex ic nA nC IIC T6 Gc)的防爆认证
- 可以在工厂危险区域使用
- 坚固耐用,防护等级IP65
- 适合在恶劣天气作业
厂界VOC污染物监测
5900系列
- 由甲烷和非甲烷总烃分析仪、动态校准仪、相关气体发生器组成的系统
- 自动采样、自动分析、自动数据处理以及自动单点/多点检查和校准
- 采用一体化设计,一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件
过程工艺及车间厂界中有毒有害气体的监测
MAX-iR高精度在线FTIR分析仪
- 连续在线监测,秒级出数
- 个位数级别的ppb浓度检出限
- 使用寿命10年以上,维护量低