不同的水消毒剂会产生不同类型的消毒副产物。 此外,各种无机物和有机物的存在及含量、水温和 pH 以及消毒剂的剂量都会对DBP的形成和变化产生影响。 下表列出了饮用水处理过程中各种消毒剂产生的主要DBP。
什么是消毒副产物(DBPs)?
必须对饮用水、游泳池水和废水进行消毒,以保护公众免受细菌和病毒等病原微生物的侵害。 消毒剂(如氯、氯胺、二氧化氯和臭氧)与无机物或有机物发生反应时,会产生消毒副产物 (DBP)。 饮用水中产生的常见DBP包括氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、三卤甲烷 (THM) 和卤代乙酸。
了解更多信息
副主题
无机消毒副产物和溴化物分析
无机消毒副产物包括氯酸盐、亚氯酸盐和溴酸盐,这些产物也被称为卤氧化物或 DBP 阴离子。
卤代乙酸分析
卤代乙酸 (HAA) 是在水氯化过程中产生的消毒副产物 (DBP),该物质被发现可增加患癌的风险。
消毒副产物是如何产生的
水消毒剂 | 消毒副产物 |
---|---|
氯 | 亚氯酸盐、三卤甲烷 (THM)、卤代乙酸 |
氯胺 | 亚氯酸盐、三卤甲烷 (THM)、亚硝胺 (NDMA) |
二氧化氯 | 氯酸盐、亚氯酸盐 |
臭氧* | 溴酸盐 |
* 在含溴化物和有机溴类的水中
消毒副产物对健康的影响
许多消毒副产物会对健康造成威胁,并受到各类监管机构的管制。 这些DBP含有卤素元素(氯、溴或碘)。 人所共知的DBP含有氯和溴,但最近出现的DBP被发现含有碘。 调查研究发现,DBP的毒性排序如下: DBP (I) >>DBP (Br) >DBPs (Cl)。
下表列出了饮用水消毒产生的消毒副产物对健康造成的影响。
消毒剂处理 | 消毒副产物 | 健康影响 |
---|---|---|
氯化 |
|
|
二氧化氯 |
|
|
氯胺 |
|
|
臭氧化 |
|
|
哪些消毒副产物受到监管?
尽管已知的DBP有600多种,但只有少数在健康影响、发病率、含量、出现频率、治疗方案和依据等方面有明确的数据。 这一小部分DBP受到监管,并具有得到认可的分析方法。
U.S. EPA制定了消毒剂和消毒副产物准则 (DBPR),以保护公众免受DBP的威胁。 1 级准则旨在通过设定HAA和总THM (TTHM)的最大污染级别来减少DBP的暴露量,这一点在 2 级准则中有进一步细化。 EPA并不监管个别TTHM或HAA。
欧洲和美国国家饮用水水质标准也纳入了溴酸盐和三卤甲烷 (THM) 等DBP。
下表列出了在美国、欧盟和加拿大受到管制的DBP。
国家/地区 | 受到管制的消毒副产物 | 法规标准 |
---|---|---|
美国 | 氯酸盐 | 1000 ppb |
溴酸盐 | 10 ppb | |
HAA5 | 60 ppb | |
TTHM | 80 ppb | |
欧盟 | THM | 100 ppb |
溴酸盐 | 10 ppb | |
加拿大 | HAA5 | 80 ppb |
TTHM | 100 ppb | |
氯酸盐 | 1000 ppb | |
亚氯酸盐 | 1000 ppb |
部分DPB当前并未受到监管,但它们也在EPA 非管制污染物监测准则 (UCMR) 列表中。 HAA9和HAA6Br在UCMR 4列表中,拟于 2018年至2020年之间进行监测;亚氯酸盐在 UCMR 3列表中,但尚未作出监管决定。
中国在2006年颁布了新的饮用水水质标准,并于2012年开始生效。 新标准GB5749-2006包含106种受到管制的污染物,其中包括14种DBP。 在日本,受到管制的DBP种类几乎与中国相同。 在澳大利亚,有16种DBP受到管制。
用于分析消毒副产物的US EPA方法
由于消毒副产物的性质各不相同,它们的分析方法也有所不同。 下表提供了管制和非管制DBP的特定分析方法。 为了鉴别新出现的未知DBP,高分辨率质谱仪 (HRMS) 往往与液相色谱 (HPLC) 或气相色谱 (GC) 配合使用,用于识别和定量分析DBP。
多种EPA方法被批准用于各种DBP的分析(见下表)。 有不同的ISO方法适用于无机DBP。 中国制定了GB/T5750.10-2006用于各种DBP的分析,其中包含多种技术。
消毒副产物 | 分析方法(IC 或其他方法) |
---|---|
总三卤甲烷 |
|
HAA |
|
氯酸盐和亚氯酸盐 |
|
溴酸盐 |
|
有关鉴别饮用水中新兴消毒副产物的信息
环境学资源库
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。