Sandra Nason
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Sandra Nason
从 2007 年起,Sandra 一直在赛默飞世尔科技工作,能够提供电子、生产和检测方面的专业知识,为客户带来快速而全面的解决方案。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
是的,每次更换 TEOM 过滤器后,还需要做其他一些事情。 您需要清洗 PM-10 入口并清洁虚拟冲击器或 VSCC。 我们建议每 30 天更换一次 TEOM 过滤器,或者根据您具体设施的需求进行更换。
您应遵照本指南对 Thermo Scientific™ TEOM 1405 环境颗粒物监测仪和 TEOM 1405-D 双通道环境颗粒物监测仪给出的维护建议。
频率 | 部件号 | |
---|---|---|
更换 TEOM 过滤器 | 当过滤器的装载百分比(显示在主屏幕中)接近 100% 或者使用 30 天时,需要更换 PM-粗颗粒物和 PM-2.5 TEOM 过滤器。 | 57-007225-0200 |
清洁 PM-10 入口 | 每次更换 TEOM 过滤器时(每隔 30 天),应清洗安装在三脚架上的样品入口。 | |
清洁虚拟冲击器或 VSCC | 每次更换 TEOM 过滤器时(每隔 30 天),应清洗虚拟冲击器。 | |
清洁进气装置 | 每年对质量传感器内的进气装置进行一次清洁,或者根据需要进行清洁。 | |
重组或更换真空泵 | 每 18 个月或根据需要重组或更换样品泵。泵重组套装附有关于如何重组泵的操作说明。 | Varies,从在线资料库中下载技术公报 |
更换在线过滤器 | 每 6 个月或根据需要更换 PM-2.5 和 PM-粗颗粒物贯流式在线过滤器以及分流式在线过滤器。 | 小号过滤器元件:32-010745 大号过滤器元件:32-010755 |
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.