Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
每次更换 TEOM 过滤器时或根据需要清洁 PM-10 进样口。要清洁该设备,您需要准备含氨的通用清洁剂、棉拭子、小的软毛刷、纸巾、蒸馏水、硅基管阀润滑脂、小号螺丝刀、小号活动扳手和小折刀。请按照下列步骤:
- 从进样口上拆除雨水采集罐,然后从样品管上拆下进样口。从下部的收集器装置上拧开顶部加速装置。
- 用铅笔给锥形导向板(顶板)和下部板做上标记以便重新组装时能正确定位,然后用 Phillips 螺丝刀(十字螺丝刀)拆下顶板顶面上的四个平头螺丝钉。将顶板抬起,从四个带垫片的螺柱上取下,放在一边。
- 用刷子和水清洗纱网,然后晾干。
- 使用通用型清洁剂和纸巾清洗顶板内部的锥形导向板。
- 清洁加速装置的内表面。确保加速喷嘴是干净的。否则,使用棉拭子和清洁剂将其清洁干净。
- 检查大口径的冲击采样器喷嘴的 O 型圈是否有损坏或磨损。必要时请进行更换。给 O 型圈涂上一层薄薄的硅脂。同样给加速装置上部的铝制螺旋盖涂上一层薄薄的硅脂。
- 使用通用型清洁剂和纸巾清洁收集装置壁板。
- 清洁三个通气管。可能需要使用棉拭子来清洁这些通气管。
- 清洁收集板上的排水孔,水分从此处经过进入除潮器。
- 清洁收集装置下部的螺旋盖以确保两部分重新组装时密封良好。
- 清洁收集装置的底部。检查两个入口管的密封 O 型圈是否有损坏或磨损。如有必要,可更换 O 型圈。
- 给 O 型圈涂上硅脂薄层,确保重新装上分流器时密封良好。
- 清洁雨水采集罐。检查雨水采集罐封盖的黄铜接头,确保其畅通无阻。
- 给雨水采集罐盖帽内部的垫圈涂上硅脂薄层。这样可以确保接合无泄漏。重新安装雨水采集罐。
- 重新装上顶部和底部的进样装置并拧紧螺旋盖。仅需手紧。14.给雨水采集罐盖帽内部的垫圈涂上硅脂薄层。这样可以确保接合无泄漏。重新安装雨水采集罐。
- 重新装上纱网,将顶板标记与下部板标记对齐。将顶板安装至下部板上并拧紧四个平头螺丝。
- 将进样口放置在分流器上。小心不要损坏内部 O 型圈。
如果您有疑问,请与我们联系。 欢迎随时拨打 (866) 282-0430 并选择选项 2 联系技术支持团队。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.