Christopher Monast
技术支持代表
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Chris Monast
Chris 通过运用他多年在 Thermo Scientific 仪器建造和测试方面的经验,能快速解决客户问题。Chris 每天通过电话和技术培训活动与客户分享他的专业知识。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
您可以避开某些会带来有害状态的情形,诸如干燥机达到露点时会出现故障,这是在高湿度时可能会出现的问题。 确保已成功完成规定的预防性维护,诸如干燥机更换和清洁冷却器。 解决上述状态情形是至关重要的,因为这些情形可能导致负质量浓度 (MC) 值或数据。
冷却器清洁
确保您每年均使用仪器固件中的冷却器清洁向导对冷却器进行清洁。 有关详细说明,请参阅 Thermo Scientific™1405-DF TEOM™ 双通道连续环境空气监测仪 操作员手册第 5 节或 Thermo Scientific™ 1405-F TEOM™ 连续环境空气监测仪操作员手册第 5 节。 如果您需要购买清洁器套件,请拨打 (866) 282-0430,选择选项 1,同时参照以下部件号:
部件号 | 说明 |
59-0110080-0002 | 1405DF 监测器清洁器套件 |
59-011008-0001 | 1405F 监测器清洁器套件 |
59-011572 | 8500C 清洁器套件 |
干燥机翻新
Thermo Fisher Scientific™ 建议每年对 FDMS 干燥机进行更换或翻新。翻新是指尽量降低采样误差,该误差随着时间积累会影响总质量浓度的测量。翻新包括清洁和更换任何必要的部件。要订购干燥机更换件或享受我们的 干燥机以旧换新活动,请拨打电话 (866) 282-0430 并选择选项 2 或 发电子邮件 联系我们。
装配和安装说明
除常规预防性维护外,还有多种装配和安装建议可用于应对在高湿度环境中运行。 为获得最佳结果,在温度波动相对缓慢的环境中找出 TEOM™ 传感器单元。 为了避免样品管中出现冷凝,Thermo Fisher Scientific™ 强烈建议用户采用管路保温材料对样品管进行隔离。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.