Debbie Bowe
资深技术专家和培训师
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Debbie Bowe
Debbie 乐于帮助客户解决各个领域的问题,包括进样器编程、通过泄漏检查、流程审计达标。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
内部泄漏检查采用的是不同于外部泄漏检查的泄漏检查盒。 如果外部泄漏检查通过了,我们希望将重点放在内部泄漏检查垫片上。
测试过程中,我们会通过垫片上半部分到紧挨泄漏检查盒外壳下半部分的密封圈之间的吻合面进行判断。内部泄漏检查盒上的实心垫片筛比安装在外部垫片上的介质稍厚,这意味着上半部分滑入时不够深,安装也不紧固。 这样松动的安装便会导致泄漏发生。除了安装松动以外,泄漏检查盒会压向顶部和底部的密封圈,迫使泄漏检查盒下半部分向外弯曲,使其远离吻合面,从而引发泄漏。
我们现在推出了一款泄漏检查套件,其中包含一个内部外部一体式泄漏检查盒,这样便无需使用作为任何外部或内部泄漏源的泄漏检查盒。要订购泄漏检查套件,请拨打 (866) 282-0430,选择选项 1,并申请 部件号 59-012079。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.