Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
我们发现高湿度区域的水分在与压力传感器面板相连的管路上积聚。这些水分最终进入传感器,导致以下所列报警/症状一节中概述的传感器故障。还有一些其他的原因可导致传感器面板故障,比如确有水分在面板上积聚,或者只是传感器本身出现故障,但报警/症状一般总是相同。
报警/症状
- PFLOW 读数:-52.0 mmhG,当范围应介于 15 到 22 mmHg 之间
- PVAC 读数:-260.0 mmHg,当范围应介于 55 到 65 mmHg 之间
- PBAR 读数:0.0 mmhG, 海平面高度下的读数应为 760 mmH,具体应根据当地条件进行配置。大气压报警还会导致泵运行时开口完全打开 (+20 LPM),具体根据仪器进样口安装的流速标准进行确认
目前对传感器面板已做许多改动,以改善和防止湿气破坏。
- 改良后的传感器为聚对二甲苯 & 环氧树脂涂层。主传感器面板为聚对二甲苯 & 环氧树脂涂层。
- 整个组件已重新放置于测量接口板左侧的分压器上。
- 压力面板安装在套件所含的一块板子上。
- 传感器面板安装时与朝下的传感器端口以及从底部向上敷设的传感器管路垂直。
如果您还有其他问题,请拨打 (866) 282-0430 并选择选项 2 联系技术支持团队。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.