Sandra Nason
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Sandra Nason
从 2007 年起,Sandra 一直在赛默飞世尔科技工作,能够提供电子、生产和检测方面的专业知识,为客户带来快速而全面的解决方案。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
考虑更换真空放空阀上的烧结过滤器,换用我们新的一次性过滤器。当温度降低到 10°C 以下时,您监测仪上的泵装置将仍然保持打开状态以起到保温作用,而在高颗粒环境下,您的烧结过滤器可能迅速堵塞,从而导致必须更换过滤器和泵故障。通过使用我们新推出的一次性过滤器,您可以快速知道何时需要更换,因为您可以看到过滤器上积聚的污垢。这款新的过滤器组件安装简单,并且对于在更冷天气中运行的设备而言,本款过滤器比现有的过滤器更耐用。
请参阅技术公告,了解安装说明。
要订购过滤器套件,请拨打 (866) 282-0430,选择选项 1,并申请部件号 55-012146。
想了解本仪器及其他环境颗粒物监测仪器针对寒冷天气所做准备的更多信息,请访问 2014 年 10 月 Talk Tech Q&A。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.