Debbie Bowe
资深技术专家和培训师
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Debbie Bowe
Debbie 乐于帮助客户解决各个领域的问题,包括进样器编程、通过泄漏检查、流程审计达标。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
当干燥机性能下降时,会出现干燥机警报状态,可能由以下三个原因引起:
1. 干燥机寿命终止
干燥机可以继续使用一年以上。 推荐的解决方案是更换干燥机。 我们按更换计划提供有折扣的干燥机进行更换。发送电子邮件 联系我们 或拔打 1 (866) 282-0430,选择选项 2 订购更换部件。
2. 真空压过低
真空泵压也提供吹扫流量压。 新的或完全重新组装的泵以 16.7 LPM 操作时,可测量 80% 的环境压力。 当真空压过低时,吹扫流量压过低,触发干燥机警报。 推荐的解决方案是更换或重新组装泵,以便恢复足够的压力。 使用离 8500 最近的吹扫输出线上的 Tee(随设备提供)上的真空计监测压力。TEOMTM 1405DF 或 1405F 型号使用机载压力传感器监测真空压。当真空压为 0.400atm 时,将会报警。
3. 使吹扫参考值提升的泄漏
正常操作过程中,空气从干燥机出口流经切换阀参考位置和底部位置的主流路;流回主流路控制器; 流出主流阀后方;流经干燥机的吹扫侧; 并流出至泵。 重新生成干燥空气,让干燥机通过吹扫参考值。 如果存在少量泄漏,可从有较高 RH 百分比的小屋抽出空气。 此较高的 RH 百分比会提高吹扫参考值,降低干燥机的干燥性能。 一段时间内,性能下降,直至最终激活干燥机警报。
如果仍有关于 FDMS 系统干燥机警报的问题,可发送 电子邮件 或拔打 1 (866) 282-0430,选择选项 2。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.