Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
对于 Thermo Scientific™ 5014i Beta 射线连续环境颗粒物监测仪和 5030i 型 SHARP 监测仪,最好是每次审计仪器性能时进行泄漏检查。但至少应每月进行一次泄漏检查。 您不想收集因流路关闭而需要作废的数据。
您系统发生泄漏的症状之一可出现在您进行流程审计时。 当按照标准报告的流速超过仪器上所示流速的 ±2.5% 时,表明您的仪器可能发生了泄漏。
在尝试进行泄漏检查前,您应该先执行流速校准。如果您无法校准流速,或者您的流速校准总是发生偏离,则指示您的仪器可能发生了泄漏。
要进行泄漏检查,您需要一个 NIST 流速标准,如 BGI Delta Cal (图 1) 或 Streamline Pro。 您还需要 流程审计适配器(图 2),有时又称为泄漏检查适配器(部件号 110524-00)(仪器随附)。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.