立足标准 面向未来|赛默飞水质检测解决方案
“十四五”期间水质监测呈现新态势,结合常规监测统筹布局,将推进挥发性有机物和新污染物监测试点示范,提升长江、黄河等重点流域区域一体化监测能力,这些都要求水质分析更加精细化、快速化。除常规VOCs/SVOCs、农残、重金属、离子污染等,全氟化合物、消毒副产物等新污染物治理也提上日程。如何实现更快速、更准确、更高通量分析,成为困扰水质分析工作者一道难题。赛默飞水质检测解决方案,立足标准,面向未来,为您排忧解难。
有奖互动
方案下载
热点直击
GB5749-2022 生活饮用水标准落地,赛默飞一站式解决方案
明星方案
吹扫捕集-GC/MS VOCs 高通量分
ISQ™ 7610 单四极杆 GC-MS
全氟化合物高通量分析
图.基质添加20 pg/mL样品提取离子流色谱叠加图
通过TriPlus RSH EQuan 850 创新在线样品制备系统,可实现大至 20 mL 或小至 1 μL 样品的直接进样预浓缩和分析,真正实现无人值守,提高系统灵活性和实验室工作效率。
点击图片查看完整应用文集
TSQ Plus 三重四极杆液相色谱质谱联用仪
水质检测全流程方案
常规检测
在水质分析重金属项目中,可提供多种技术手段用于环境水样中高含量、微量乃至痕量重金属元素测定,可实现多元素同时分析,多元素形态同时分析。
方案:采用 SQ-ICP-MS 进行饮用水的全自动、智能、高通量元素分析
优势:使用iCAP RQ Plus ICP-MS和ESI prepFAST™自动稀释系统联用实现对环境水质样品的全自动、智能、高通量分析。
方案下载:
赛默飞世尔科技致力于提高全球水资源的质量监测。作为离子色谱的全球领导者、标准方法制定与推广者,赛默飞离子色谱广泛应用于水质中消毒副产物、高氯酸盐、阴阳离子、草甘膦等分析。
方案:免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中常见阴离子
优势:采用最新高压离子色谱搭配4 μm 色谱柱快速分析水中常见阴离子,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度更高。
配套耗材
IonPac AS18 4mm 分离柱,150×4mm(P/N:076034)
赛默飞全新4um颗粒填料离子色谱柱,具有极高的柱效,适合快速分析环境样品种的阴离子
具有全新的恒压抑制模式,更好的匹配梯度淋洗,保证基线稳定和极小的噪音
除VOCs/SVOCs外,水质中农残、藻毒素、土溴素等有机污染物也是重点监管对象,无论针对何种化合物的分离分析,赛默飞水质分析专家均可为您提供支持和指导,提供最符合当前和未来需求的解决方案。
方案:吹扫捕集-气相色谱/质谱联用法测定水中臭味物质
优势:用于测定水体中2-甲基异茨醇和土臭素,吹扫效率高,浓缩量大,灵敏度高,定量快速稳定,对预警异味水质突发事件以及进一步探讨臭味化合物对人体产生的不良健康效应具有特别意义。
配套耗材
赛默飞TraceGold系列色谱柱可提供出色的耐用性,即使在较高的操作温度下,也不会出现柱流失现象,尤其适用于水质检测中复杂样品的分离。
在水质分析重金属项目中,可提供多种技术手段用于环境水样中高含量、微量乃至痕量重金属元素测定,可实现多元素同时分析,多元素形态同时分析。
方案:采用 SQ-ICP-MS 进行饮用水的全自动、智能、高通量元素分析
优势:使用iCAP RQ Plus ICP-MS和ESI prepFAST™自动稀释系统联用实现对环境水质样品的全自动、智能、高通量分析。
方案下载:
赛默飞世尔科技致力于提高全球水资源的质量监测。作为离子色谱的全球领导者、标准方法制定与推广者,赛默飞离子色谱广泛应用于水质中消毒副产物、高氯酸盐、阴阳离子、草甘膦等分析。
方案:免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中常见阴离子
优势:采用最新高压离子色谱搭配4 μm 色谱柱快速分析水中常见阴离子,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度更高。
配套耗材
IonPac AS18 4mm 分离柱,150×4mm(P/N:076034)
赛默飞全新4um颗粒填料离子色谱柱,具有极高的柱效,适合快速分析环境样品种的阴离子
具有全新的恒压抑制模式,更好的匹配梯度淋洗,保证基线稳定和极小的噪音
除VOCs/SVOCs外,水质中农残、藻毒素、土溴素等有机污染物也是重点监管对象,无论针对何种化合物的分离分析,赛默飞水质分析专家均可为您提供支持和指导,提供最符合当前和未来需求的解决方案。
方案:吹扫捕集-气相色谱/质谱联用法测定水中臭味物质
优势:用于测定水体中2-甲基异茨醇和土臭素,吹扫效率高,浓缩量大,灵敏度高,定量快速稳定,对预警异味水质突发事件以及进一步探讨臭味化合物对人体产生的不良健康效应具有特别意义。
配套耗材
赛默飞TraceGold系列色谱柱可提供出色的耐用性,即使在较高的操作温度下,也不会出现柱流失现象,尤其适用于水质检测中复杂样品的分离。
新污染物检测
新污染物监管和治理,需要借助于高灵敏度、高通量、现代化的质谱技术进行靶向/非靶向定量定性分析。赛默飞TSQ系列三重四极杆液质/气质联用仪及Orbitrap Exploris系列高分辨液质/气质联用仪,可实现环境中新污染物靶向定量分析到非靶标筛查鉴定,及环境暴露组学研究,帮助建立污染物暴露与健康效应之间的关联,为新污染物控制提供理论依据。
靶向分析
方案:EQuan MAX Plus + MS:使用在线预浓缩/固相萃取串联质谱法定量饮用水中的有机杀虫剂方案
- 在标准曲线范围内具有出色的线性关系
- 低ppt和ppq范围内的灵敏度(ng/L-pg/L)达到甚至超过EPA的要求
- 从在线SPE到完成全部目标物分析仅需21分钟
非靶向筛查鉴定
方案:饮用水中低含量的N-亚硝基二甲胺(NDMA)定量分析及其他非靶向污染物筛查分析
- 使用具有高分辨率、高质量精度的Orbitrap高分辨气质质谱仪,建立了高灵敏度、高选择性的NDMA 靶向定量分析方法
- 基于全扫描高分辨模式采集数据还支持饮用水样品中其它杂质筛查分析,无需再进行额外进样或复杂的方法参数操作
- 简化方法开发,节省时间,降低成本
推荐产品