近年来,突发性污染事故频发,对事故现场的应急监测提出了新的挑战,它要求监测人员在第一时间达到事故现场,以有效控制污染范围,缩短事故时间,减少事故损失,为正确的决策提供技术支持。
此外,根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求,将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录,主要排污口要安装污染物排放自动监测设备,并与环保部门联网,其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs 检测仪。配备小型、便携式仪器将满足环保部门的执法监督需求。
针对现场应急监测和环保部门的执法监督需求,赛默飞推出了全系列的解决方案。可应用于多个领域,如:
- 工业卫生监测
- 应急监测
- 室内空气质量研究
- 医院气体监测
- 排气罩/痕量气体检测
- 泄漏检测
- 有毒废弃物现场评估等
赛默飞自主研发的小型便携、快速检测仪器,可在极短的时间内帮助执法人员判断和测定污染物的种类、污染物的浓度、污染范围、扩散速度及危害程度,为正确的决策提供科学依据。
产品介绍
回顶部5800-GM 挥发性有机物在线气质联用监测系统
在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。该方案可以用于在线环境监测以及离线环境监测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。
5800-GO系列便携式VOC分析仪
5800-GO系列便携式VOCs分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测。
MIRAN SapphIRe 便携式环境空气分析仪
使用 Thermo Scientific™ MIRAN SapphIRe 便携式环境空气分析仪,可实现一台仪器对多种气体的精确检测。
分析仪采用特定波长范围的红外光谱法,从而实现对单一/多种气体的有效监测和对未知化合物的有效鉴别,使 MIRAN SapphIRe 成为当今市场上功能最齐全的气体检测系统之一。此外,非破坏性红外技术意味着可以将现场分析后的样品送到实验室进行进一步分析。
TVA2020 有毒挥发气体分析仪
TVA2020C分析仪是一款同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术、本质安全的便携式现场分析仪。TVA2020C分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力,可应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场修复检测、垃圾填埋环境监测及常规区域环境调查。
DataRAM pDR-1500 个人颗粒物监测仪
Thermo Scientific™ DataRAM™ pDR-1500 个人颗粒物监测仪是一款可比拟台式机性能的个人颗粒物仪器,可提供实时监测结果和测重验证。这一完全集成的主动式体积控制的个人采样仪器,精度更高、功能更强大,并且尺寸小、重量轻、易于使用。
PDM3700 个人粉尘监测仪
实时监测可吸入颗粒物;个人粉尘监测仪专为美国采矿应用设计。Thermo Scientific™ PDM3700 个人粉尘监测仪配备有电池防水装置、基于 PC 的软件(用于数据下载和报告)、带 PC 下载接口的集成式充电器。
ADR1500 区域粉尘监测仪
与 Thermo Scientific™ pDR 系列一样,Thermo Scientific ADR1500 型粉尘监测仪采用高灵敏度的光散射光度计(浊度计)技术。穿过气室内悬浮颗粒物的光散射强度与颗粒浓度成线性比例。这种光学配置可对颗粒物得到最佳的响应,能够对总颗粒物浓度和切割点在 PM10 至 PM1 范围内的悬浮颗粒物的浓度进行持续测量。
ADR1500 集成了一个温度和相对湿度 (RH) 传感器以及一个内部加热器,可补偿随着环境 RH 升高而产生的正偏置。此外,真正的体积流量,通过机载气压传感器、温度传感器以及通过精密小孔校准的压差提供的数字反馈进行计算控制。真正的体积流量控制使得ADR1500可提供准确的样品体积并获得精确的颗粒物切割点。