Search Thermo Fisher Scientific
固定污染源烟气连续监测(VOCs CEMS)系统示意图
5800 VOCs CEMS采用全程高温采样系统、在线气相色谱-氢火焰离子检测原理分析仪,可以广泛应用与各行业在线烟气挥发性有机物排放连续监测。
Thermo Scientific™ 的6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统可测量CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs。基于热态测量设计和组成,分析仪可接受的样气温度可达220°C。分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足治理设备的工艺控制要求。