赛默飞 Orion 8006cX COD 在线分析仪:可在线测量工业废水、市政污水和地表水中的化学需氧量
基本特征
- 测量方法:HJ/T 399-2007, HJ 377-2019
- 测量范围:0 – 1000 mg/L, 1000 – 5000 mg/L
- 抗氯离子干扰最大浓度:5000 mg/L
- 具有 CCEP 证书,符合 HJ35X-2019 要求
- 测量下限:LOD : 10 mg/L
主要优点
自动化功能,减少维护
- 自动校准
- 自动验证
- 自动切换量程
- 可根据设定的测量周期自动启动采样
界面友好,操作简便
- 7寸彩页触摸屏,导航式菜单易于操作
- 可醒目显示报警提醒
- 提醒用户诊断和故障排除
- 提醒更换试剂
- 提醒定期维护
- 无样品、无试剂、漏液报警
设计牢固耐用
- 电气单元和测量单元隔离
- IP65防护等级
- 关键部件在带颗粒的标准样品条件下循环试验120万次,对应5年寿命
优化的试剂组分
- 试剂配方优化后,可提高测量准确性和稳定性
- 试剂配方公开
联系我们