赛默飞推出新款水质分析传感器,可应用于市政和工业污水、市政自来水、地表水/地下水等领域的水质分析。
特征:
- 准确可靠
- 安装简便
- 更加智能
- 应用多样
水质分析传感器
CFAN10 氨氮传感器
- 离子选择电极法和多参数补偿技术
- 传感器直接浸没于水中,无需采样
- 维护简单,只需定期校准、清洗
- 具备温度、pH值、钾离子等自动补偿
- 当单支传感器故障时,可手动设置钾离子浓度和pH值
- 由变送器控制利用压缩空气进行自动清洗
- 可同时输出氨氮、温度、pH、钾离子等
- 具备2点校准功能
CFNN11 硝氮传感器
- 离子选择电极法和多参数补偿技术
- 传感器直接浸没于水中,无需采样
- 维护简单,只需定期校准、清洗
- 具备温度、氯离子等自动补偿
- 当单支传感器故障时,可手动设置氯离子浓度
- 由变送器控制利用压缩空气进行自动清洗
- 可同时输出硝氮、氯离子、温度等
- 具备2点校准功能
CFSS12 浊度悬浮物传感器
- 采用双光束红外散射光光度计检测技术
- 应用ISO7027标准方法(红外光散射技术)可以消除样品颜色的影响
- 可同时测量浊度、悬浮物两个参数
- 蓝宝石视窗,经久耐磨保障长期数据准确性
- 内设自诊断功能,保证数据准确
- 支持最多7点校准
- 配备光源温漂自动补偿,减少温度对传感器测量影响
- 响应速度快
- 标配清洁刷自动清洗功能
- 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远
资料下载
联系我们