找到更适合您业务的产品
针对您的应用中所面临的独特挑战,选择食品安全金属探测器时需要考虑很多因素——从可能与金属相似的产品内含物到包装材料、环境噪声、冲洗程序、生产线位置等。 以下对比表基于常用需求,可协助确定最适合您需求的系统。 
如需我们帮助您确定最适合您需求的系统或者与专家交流,请单击上面的联系销售按钮。
金属探测器对比表
SENTINEL 5000
SENTINEL 3000
SENTINEL 1000
APEX 300
APEX 100
APEX Rx
支持的传送机
支持的检重秤组合
外部进料
集成到检重秤框架
外部进料
与捡重秤集成
外部进料
支持的掉地/重力安装
300D 和 300P 系统
仅片剂/胶囊
支持的管道安装
支持的包装类型
纸板/纸盒
小袋/袋
大流量物料产品
塑料瓶&塑料罐(无金属盖)
片剂和胶囊
构造
不锈钢,
环氧树脂
孔径
不锈钢,
环氧树脂
孔径
不锈钢,
环氧树脂
孔径
不锈钢,
环氧树脂
孔径
不锈 钢,
环氧树脂
孔径
不锈钢,
环氧树脂
孔径
用户界面
图形、彩色触摸屏 图形、彩色触摸屏图形、彩色触摸屏
ABS 塑料控制面板,
显示屏和键盘
ABS 塑料控制面板,
显示屏和键盘
ABS 塑料控制面板,
显示屏和键盘
USB 端口
标准
标准
标准
内置线路滤波器
增强统计
频率范围
最多五个实时频率,现场软件可调 (50–1000kHz) 最多五个实时频率,现场软件可调 (50–1000kHz) 
为每种应用优化、完全灵活的频率,现场软件可调 (50–1000kHz)
工厂设定的双频 (50–460 kHz)工厂设定的双频 (50–460 kHz)
工厂设定的双频 (700–900 kHz)
典型灵敏度
最佳,比之前技术最多小 70% 的金属体积
最佳,比之前技术最多小 30% 的金属体积
较佳,比之前技术最多小 25% 的金属体积
最佳
工作温度
-10°~+40°C
(+14°~+104°F)
-10°~+40°C
(+14°~+104°F)
-10°~+40°C
(+14°~+104°F)
-10°~+40°C
(+14°~+104°F)
-10°~+40°C
(+14°~+104°F)
-10°~+40°C
(+14°~+104°F)
最高产品温度
-10°~55°C
(14°~131°F)
-10°~55°C
(14°~131°F)
-10°~55°C
(14°~131°F)
-10°~55°C
(14°~131°F)
-10°~55°C
(14°~131°F)
-10°~55°C
(14°~131°F)
高温选项 –10°~120°C (14°~248°F)
Kynar 塑料,带金属法兰/垫圈
Kynar 塑料,带金属法兰/垫圈
皮带速率范围
0.5~1000m/分
0.5~1000m/
0.5~1000m/
0.5~1000m/
0.5~1000m/
0.5~100m/分
孔径
宽范围
仅限组合使用的产品
宽范围
窄范围
宽范围
仅限小孔径
具体孔径尺寸
宽度:75~2000 mm,高度:75~600 mm。增量 25 mm,最高 200 mm;200mm 以上增量 50 mm
宽度:100~450 mm,高度:75~250 mm。增量 25 mm,最高 200 mm;200mm 以上增量 50 mm
宽度:75~2000 mm,高度:75~600 mm。增量 25 mm,最高 200 mm;200mm 以上增量 50 mm
宽度:75~550 mm,高度:50~550 mm。增量 25 mm,最高 200 mm;200mm 以上增量 50 mm
宽度:50~1750 mm,高度:50~600 mm。增量 25 mm,最高 200 mm;200mm 以上增量 50 mm
宽度:100 mm,高度:25、35 & 50 mm
等级
IP69K,HD选件包括热冲击保护
IP69K
IP69K
IP69K,3 型外壳,ATEX 22 区,危险场所 II 级 2 区 F&G 组
IP69K,3 型外壳,ATEX 22 区,危险场所 II 级 2 区 F&G 组
仅限3型外壳,金属探测器和控制面板
审核检查
相对价格
$$$$
$$$
$$$
$$
$
$$$$