The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
X 射线的检测范围比金属检测更大,已成为食品加工中最受欢迎的检测技术。我们提供的灵活解决方案包括简单易用、价格实惠的耐用型号以及高度专业化的强大系统,可满足特定应用的需求。 查看下面的对比表以更好地了解最常见的选择标准,从而确定哪种系统最适合您的需求。或者,您可使用上面的“联系销售”按钮与专家联系以寻求帮助。
最大检测面积 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.4 英寸(宽)x | 19.7 英寸(宽)x | 19.7 英寸(宽)x | 15.7 英寸(宽)x | 19.4 英寸(宽)x | 7 英寸(宽)x |
支持的包装类型 | |||||
纸板/纸盒 | |||||
|
| ||||
小袋/袋 | |||||
|
| ||||
大流量物料产品 | |||||
|
|
|
|
| |
塑料瓶和罐装 | |||||
|
|
|
|
| |
冲洗评级 | |||||
IP65,带 AC | IP65 | IP65,不锈钢轴承和齿轮电机 | IP65 标准,可选 IP69K | IP65 | IP65 |
典型灵敏度 | |||||
0.8~1.5 mm SST,2~5 mm 玻璃 | 1.5~2 mm SST,4~7 mm 玻璃 | 与标准型号相同 | 1~2 mm SST,4~7 mm 玻璃 | 1~2 mm SST,3~5 mm 玻璃 | 1~2 mm SST,3~5 mm 玻璃 |
最高 X 射线功率 | |||||
160W | 200W | 与标准型号相同 | 315W | 315W | 315W |
相对价格 | |||||
$ | $$ | $$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |
产品最大重量 | |||||
13 lbs | 24 lbs | 110 lbs | 88 lbs | 88 lbs | N/A 外部传送机 |
X 射线射束方向 | |||||
垂直,自下而上,无盲点 | 垂直,自下而上,无盲点 | 垂直,自下而上,无盲点 | 垂直,自上而下 | 垂直,自上而下 | 水平,从后向前 |
皮带速率范围 | |||||
10~120 m/分 | 5~50 m/分 | 5~120 m/分 | 5~60 m/分 | 5~60 m/分 | 5~80 m/分 |
集成剔除功能的单传送机 | |||||
|
| N/A 外部传送机 | |||
多通道运行 | |||||
| |||||
远程技术支持 | |||||
![]() |