产品优势
Thermo Scientific™ FoodDefender+手持式拉曼分析仪是一款功能强大的拉曼光谱仪,它不仅可以直接无损鉴别未知化合物,用于常量药品、农药、杀虫剂等物质鉴别,还可以结合表面增强技术,检测微量级或痕量级的非法添加物质成分,从而有效帮助现场食安、公安、市场监督、应急监测等相关执法人员快速、准确地筛查食品中非食用物质的违禁添加、农药残留、兽药残留和保健品非法添加等问题。
重量仅为0.8kg
锂电子可更换,可充电,工作时间>4小时
内置微型计算机,无需外接设备
可随时随地进行现场分析,适合在执法现场及快检车等环境使用
稳定运行,散热性好,防水防尘防震
领先专利算法,一次识别多种物质成分,检出限最低可至ng/g
纳米增强试剂稳定性能优异,保质期大于1年
方法经大量实验验证,为克服客户提供最有优可靠方案
内部聚焦光设计,并自带激光防护罩,有效防止激光对使用者眼睛及皮肤造成的潜在危害误操作导致直射激光灼伤眼睛
多重安全指示设计:激光锁开关、安全使用提示
检测结果用NFPA704标准菱形图,可快速判别危险属性检测结果依据NFPA704标准,通过菱形标志图快速提供化学品危害成都信息
多种采样方式
一种前处理方法,可同时分析多种混合的目标物质成分
不断更新的拉曼光谱库:数量数据库4000余种,表面增强拉曼数据库120余种
强大的信息化云平台及专用的APP应用,使用户可进行数据的上传、管理和统计等
食品快检流程
样品制备
样品检测
自动匹配结果
数据同步打印
云数据库存储
样品制备
样品检测
自动匹配结果
数据同步打印
云数据库存储