在法医和调查研究领域,定性结果作为案件的核心点会左右相关人案情的审判,因此对其准确性要求极高,实际的样品来源各异,这对检测手段也提出了极高要求,而且现在样品的定量需求也越来越大。无论是面对法医调查中的毒物鉴定、犯罪现场的微量物证鉴定还是运动员兴奋剂筛查,仪器的高准确度和高精确度都是非常重要的保障,赛默飞为法医实验室提供整体解决方案,从目标物定量到未知物确证,让一切均有迹可循。
筛查和确认
随着每年报告的药物中毒人数、新法规数量和更多工作场所检测需求的不断增长,法医科学家、执法机构和药物检测实验室需要更快速的筛查与确认方法来应对案件数量。既要缩短常规化合物筛选与确认的报告时间,同时又需要应对未知的违禁药物化合物,这并非易事。我们提供多种解决方案来满足您的预算和运营需求,同时帮助您的实验室分析人员一次分析就能获得成功。
那款仪器适合您?
主要应用 | 已知化合物的确认及定量 • 药物筛查及确认 • 兴奋剂检测 • 微量物证鉴定 ... ... | 未知化合物的快速筛查及确认 1. 基于数据库的高通量筛查 2.基于相似结构单元的准确发现和鉴定 • 找到毒品代谢物 • 确认合成的新型毒品 3. 基于UHR/AM的完全未知物分析 | • 火灾现场物证分析 • 爆炸物分析 • 毒品分析 • 投毒服毒鉴定检测 |
---|---|---|---|
产品优势 | Altis为复杂生物基质中的低浓度水平化合物定量分析提供超高灵敏度和重现性 | 快速可靠地识别、定量和确认更多化合物。为司法鉴定从定性到定量分析提供一站式服务,有效提高未知物定性分析的工作效率。 | TSQ™9000 三重四极杆气质系统中采用了技术领先的最新AEI离子源,可达阿克级灵敏度,同时该系可连续进样近千次复杂基质的样品,无需维护离子源,为公安法医实验室获得可靠数据提供保障。 |
主要应用 | • 血液酒精含量(BAC)分析 • 投毒服毒鉴定检测, 如氰化物 | • 无机毒物分析,元素形态分析和同位素测定 • 微量物证鉴定 火药、炸药及爆炸物残留 ,塑料,油墨、橡胶、玻璃、纸张等上的重金属检测 | • 爆炸物分析 • 氰化物和氯化琥珀胆碱等的检测 • 离子色谱–质谱 (IC-MS)检测氟乙酸、草甘膦等极性毒物分析 |
---|---|---|---|
产品优势 | 针对血液中酒精含量分析,赛默飞用独特的单进样口双柱双检测器(FID)模式用可以消除错判误判,避免假阳性,确保结果准确 | Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS 利用三重四极杆(TQ)技术提供惊人的准确度,系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,适用于法医学中的复杂基质样品分析 | 高度灵活的离子色谱ICS-6000系统可帮助您同时进行自由探索和运行不同方向,支持多种检测器,扩展了离子分析范围。 |
主要应用 | 产品优势 | |
---|---|---|
![]() TSQ Altis 三重四级杆质谱仪 | 已知化合物的确认及定量 • 挥发性毒物的筛查及确认 • 药物筛查及确认 • 兴奋剂检测 • 微量物证鉴定 | Altis为复杂生物基质中的低浓度水平化合物定量分析提供超高灵敏度和重现性 |
![]() Q Exactive Plus HRMS | 未知化合物的快速筛查及确认 1. 基于数据库的高通量筛查 2.基于相似结构单元的准确发现和鉴定 • 找到毒品代谢物 • 确认合成的新型毒品 3. 基于UHR/AM的完全未知物分析 | 快速可靠地识别、定量和确认更多化合物。为司法鉴定从定性到定量分析提供一站式服务,有效提高未知物定性分析的工作效率。 |
![]() Trace 1310 气相色谱 | • 血液酒精含量(BAC)分析 • 投毒服毒鉴定检测, 如氰化物 | 针对血液中酒精含量分析,赛默飞用独特的单进样口双柱双检测器(FID)模式用可以消除错判误判,避免假阳性,确保结果准确 |
![]() TSQ 9000 三重四极杆气质 | • 火灾现场物证分析 • 爆炸物分析 • 毒品分析 • 投毒服毒鉴定检测 | TSQ™9000 三重四极杆气质系统中采用了技术领先的最新AEI离子源,可达阿克级灵敏度,同时该系可连续进样近千次复杂基质的样品,无需维护离子源,为公安法医实验室获得可靠数据提供保障。 |
![]() iCAP TQ ICPMS电感耦合等离子体质谱仪 | • 无机毒物分析,元素形态分析和同位素测定 • 微量物证鉴定 火药、炸药及爆炸物残留 ,塑料,油墨、橡胶、玻璃、纸张等上的重金属检测 | Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS 利用三重四极杆(TQ)技术提供惊人的准确度,系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,适用于法医学中的复杂基质样品分析 |
![]() ICS 6000 离子色谱 | • 爆炸物分析 • 氰化物和氯化琥珀胆碱等的检测 • 离子色谱–质谱 (IC-MS)检测氟乙酸、草甘膦等极性毒物分析 | 高度灵活的离子色谱ICS-6000系统可帮助您同时进行自由探索和运行不同方向,支持多种检测器,扩展了离子分析范围。 |
数据分析
Trace Finder 软件
Trace Finder 软件结合HRAM Orbitrap 数据的关键属性(可靠地鉴定化合物的准确质量数,同位素丰度和MS/MS 质谱图信息),为法医工作者进行快速目标物及非目标物的筛查定量提供保障。
Trace Finder HRAM 数据库目前包含
- 1566 个临床研究和法医/ 毒物化合物
- 超出5000 个法医/ 毒物HRAM 质谱图
使用Trace Finder 筛查毒物方法设置一目了然,使用多参数确保定性结果的准确性。
Compound Discoverer数据处理软件
Compound Discoverer 3.0™ 基于LC- HRAM MS 小分子
应用研究的整合方案
- 可提取物和可浸出物(E&L)
- 非靶标代谢组学
- 标记物发现
- 司法鉴定
- 药物代谢
- 杂质鉴定
M/Z Cloud
完全未知的化合物如何定性?
基于Orbitrap 技术的高分辨在线二级谱图数据库。
结合Compound Discoverer 及M/Z Cloud 可对未知毒物中的未知化合物筛查提供依据。
筛查和确认
随着每年报告的药物中毒人数、新法规数量和更多工作场所检测需求的不断增长,法医科学家、执法机构和药物检测实验室需要更快速的筛查与确认方法来应对案件数量。既要缩短常规化合物筛选与确认的报告时间,同时又需要应对未知的违禁药物化合物,这并非易事。我们提供多种解决方案来满足您的预算和运营需求,同时帮助您的实验室分析人员一次分析就能获得成功。
那款仪器适合您?
主要应用 | 已知化合物的确认及定量 • 药物筛查及确认 • 兴奋剂检测 • 微量物证鉴定 ... ... | 未知化合物的快速筛查及确认 1. 基于数据库的高通量筛查 2.基于相似结构单元的准确发现和鉴定 • 找到毒品代谢物 • 确认合成的新型毒品 3. 基于UHR/AM的完全未知物分析 | • 火灾现场物证分析 • 爆炸物分析 • 毒品分析 • 投毒服毒鉴定检测 |
---|---|---|---|
产品优势 | Altis为复杂生物基质中的低浓度水平化合物定量分析提供超高灵敏度和重现性 | 快速可靠地识别、定量和确认更多化合物。为司法鉴定从定性到定量分析提供一站式服务,有效提高未知物定性分析的工作效率。 | TSQ™9000 三重四极杆气质系统中采用了技术领先的最新AEI离子源,可达阿克级灵敏度,同时该系可连续进样近千次复杂基质的样品,无需维护离子源,为公安法医实验室获得可靠数据提供保障。 |
主要应用 | • 血液酒精含量(BAC)分析 • 投毒服毒鉴定检测, 如氰化物 | • 无机毒物分析,元素形态分析和同位素测定 • 微量物证鉴定 火药、炸药及爆炸物残留 ,塑料,油墨、橡胶、玻璃、纸张等上的重金属检测 | • 爆炸物分析 • 氰化物和氯化琥珀胆碱等的检测 • 离子色谱–质谱 (IC-MS)检测氟乙酸、草甘膦等极性毒物分析 |
---|---|---|---|
产品优势 | 针对血液中酒精含量分析,赛默飞用独特的单进样口双柱双检测器(FID)模式用可以消除错判误判,避免假阳性,确保结果准确 | Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS 利用三重四极杆(TQ)技术提供惊人的准确度,系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,适用于法医学中的复杂基质样品分析 | 高度灵活的离子色谱ICS-6000系统可帮助您同时进行自由探索和运行不同方向,支持多种检测器,扩展了离子分析范围。 |
主要应用 | 产品优势 | |
---|---|---|
![]() TSQ Altis 三重四级杆质谱仪 | 已知化合物的确认及定量 • 挥发性毒物的筛查及确认 • 药物筛查及确认 • 兴奋剂检测 • 微量物证鉴定 | Altis为复杂生物基质中的低浓度水平化合物定量分析提供超高灵敏度和重现性 |
![]() Q Exactive Plus HRMS | 未知化合物的快速筛查及确认 1. 基于数据库的高通量筛查 2.基于相似结构单元的准确发现和鉴定 • 找到毒品代谢物 • 确认合成的新型毒品 3. 基于UHR/AM的完全未知物分析 | 快速可靠地识别、定量和确认更多化合物。为司法鉴定从定性到定量分析提供一站式服务,有效提高未知物定性分析的工作效率。 |
![]() Trace 1310 气相色谱 | • 血液酒精含量(BAC)分析 • 投毒服毒鉴定检测, 如氰化物 | 针对血液中酒精含量分析,赛默飞用独特的单进样口双柱双检测器(FID)模式用可以消除错判误判,避免假阳性,确保结果准确 |
![]() TSQ 9000 三重四极杆气质 | • 火灾现场物证分析 • 爆炸物分析 • 毒品分析 • 投毒服毒鉴定检测 | TSQ™9000 三重四极杆气质系统中采用了技术领先的最新AEI离子源,可达阿克级灵敏度,同时该系可连续进样近千次复杂基质的样品,无需维护离子源,为公安法医实验室获得可靠数据提供保障。 |
![]() iCAP TQ ICPMS电感耦合等离子体质谱仪 | • 无机毒物分析,元素形态分析和同位素测定 • 微量物证鉴定 火药、炸药及爆炸物残留 ,塑料,油墨、橡胶、玻璃、纸张等上的重金属检测 | Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS 利用三重四极杆(TQ)技术提供惊人的准确度,系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,适用于法医学中的复杂基质样品分析 |
![]() ICS 6000 离子色谱 | • 爆炸物分析 • 氰化物和氯化琥珀胆碱等的检测 • 离子色谱–质谱 (IC-MS)检测氟乙酸、草甘膦等极性毒物分析 | 高度灵活的离子色谱ICS-6000系统可帮助您同时进行自由探索和运行不同方向,支持多种检测器,扩展了离子分析范围。 |
数据分析
Trace Finder 软件
Trace Finder 软件结合HRAM Orbitrap 数据的关键属性(可靠地鉴定化合物的准确质量数,同位素丰度和MS/MS 质谱图信息),为法医工作者进行快速目标物及非目标物的筛查定量提供保障。
Trace Finder HRAM 数据库目前包含
- 1566 个临床研究和法医/ 毒物化合物
- 超出5000 个法医/ 毒物HRAM 质谱图
使用Trace Finder 筛查毒物方法设置一目了然,使用多参数确保定性结果的准确性。
Compound Discoverer数据处理软件
Compound Discoverer 3.0™ 基于LC- HRAM MS 小分子
应用研究的整合方案
- 可提取物和可浸出物(E&L)
- 非靶标代谢组学
- 标记物发现
- 司法鉴定
- 药物代谢
- 杂质鉴定
M/Z Cloud
完全未知的化合物如何定性?
基于Orbitrap 技术的高分辨在线二级谱图数据库。
结合Compound Discoverer 及M/Z Cloud 可对未知毒物中的未知化合物筛查提供依据。
其他法医学检测
资源下载
A fully quantitative research method for the analysis of lead in whole blood using the Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS
尿液中滥用药物的高置信度非目标筛查
IC-ICP-MS speciation analysis of As in apple juice using the Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS