适用于犯罪实验室的 Rapid DNA 解决方案
Applied Biosystems RapidHIT ID 系统紧凑且易于使用的,可为法医实验室节省宝贵的资源,使其更专注于更具挑战性的案件。并与调查人员合作对样本进行分类,获得调查线索并确保社区安全。我们可以帮助您做自己最擅长的事,甚至做得更好。
Answers you can trust, only faster
结果可靠,速度更快
- 在短短 90 分钟内通过 1 分钟手动操作获得实验室品质的法医学 DNA 图谱
- 应用广泛使用的化学方法,获得与已建立 DNA 数据库兼容的结果
- 软件的专家系统功能可通过强大的样品匹配、家族搜索、亲属关系和工作人员备案库应用程序对 DNA 结果进行完全控制
- 紧急样品可以得到更有效的处理,常规样品可以由经验不足的人员处理
- 适用于在实验室或现场快速识别灾难受害者
Webinar: Rapid DNA as part of a comprehensive disaster victim ID plan
Case study: Disaster victim ID
in Africa
Webinar: Finding the right tool for the job - CE tools that improve efficiency
RapidLink 软件为快速 DNA 检测提供集中控制
从单一视图中,系统管理员可以确认向 RapidLINK 提供 DNA 谱的所有位置的状态,以进行法医学审查,检查每天的运行次数,并在耗材耗尽之前重新订购。经过培训的法医学科学工作者通过激活 RapidLINK 应用程序,可将 DNA 结果转换为快速智能信息。
RapidLINK 匹配应用
匹配功能始终处于开启状态,可立即获取匹配信息
RapidLINK 家系应用
在 RapidLINK 数据库中搜索选定的样本进行家系匹配
RapidLINK 人员备案数据库应用程序
自动检测员工和生产部门员工生物信息中的污染
RapidLINK 亲缘关系应用
通过 RapidLINK 数据库确认特定样本的亲缘关系
网络讲座:实施 Rapid DNA 解决方案,步骤 1 - 验证
Rapid DNA 可以为 DNA 分析人员腾出更多的时间处理更复杂的案件,快速为执法人员提供可操作的信息。但必须首先在实验室中验证。该网络讲座探讨了从认可法医实验室中获取的开发验证结果和考虑因素,用于评价 Applied Biosystems RapidHIT ID 系统的性能。
Find grant funds for Rapid DNA
* NDIS approved for use by accredited forensic DNA laboratories with known reference DNA samples and the Applied Biosystems RapidHIT ID ACE GlobalFiler Express Sample Cartridge.
For Forensics, Human Identification or Paternity/Kinship Use Only. Not for use in diagnostic procedures.