Thermo Scientific 流量计算机和流量计
流量测定和过程控制是世界各地碳氢化合物类生产、处理和运输的关键环节。使用 Thermo Scientific 流量计算机和流量计套件,客户能够降低成本,减少材料损失,实现过程自动化并进行过程中关键点监测。从现场到控制室,从上游到下游,我们的产品可提高控制度、把握度和可靠性。
如果不确定哪种流量计算机适合您,请 查看我们的产品选择指南。
查看选择指南
石油和天然气工作流程
Petroleum and natural gas workflows
上游石油和天然气环节
勘探和生产
上游石油和天然气环节涵盖了碳氢化合物产品的勘探和生产。上游包括以高成本效益的方式从地下岩层中提取石油、天然气和水。典型应用包括:柱塞举升、气举采油、分离器控制、试井和自动化。
通过提高采收率 (EOR) 尽可能降低生产成本并提高产量,这是上游石油和天然气环节的关键指标。需要采用智能、可定制且易于实施的解决方案,以较大程度地提高运营监控。
推荐产品
Thermo Scientific 智能多变量变送器 (SMV) 基于 Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机而设计,可提供准确可靠的碳氢化合物测量和控制。满足石油和天然气行业从生产到炼油的严格需求。 
  • 以太网连接
  • 蓝牙连接
  • 历史存档
  • 即插即用接口
阅读常见问题解答
Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机作为可用作单通道流量计算机或智能多变量变送器的一种装置,具备较强的灵活性。AutoXP 可针对使用现今常用主要设备的气体和液体应用进行配置,同时符合 I 级 1 区的危险场合要求。
  • 坚固耐用的试井装置
  • 通过蓝牙在现场轻松连接
  • 预编程功能可简化自动化
  • 通过触屏键盘界面,提高工人安全性
  • 设计符合 I 级 1 区的要求。
AutoPILOT PRO Multi-Run Hydrocarbon Flow Computer
将 Thermo Scientific AutoPILOT PRO 多通道碳氢化合物流量计算机轻松 集成至 SCADA 网络,便于数据访问。AutoPILOT PRO 可将简单的单通道测定应用扩展到多通道测定应用,得到具有柱塞控制功能、气举采油功能和可定制用户界面的装置。
  • 可配置的 MODBUS 协议映射
  • 带有模块式扩展板,可增加容量
  • 支持八种柱塞方法
  • 便于连接至其他仪器,如储罐液位仪或气相色谱仪 (GC)
AutoMITTER PRO Smart Multi-Variable Transmitter
Thermo Scientific AutoMITTER PRO 智能多变量变送器采用单板、用户友好型设计,可简化维护和故障排除。通过 AutoCONFIG 软件进行自动检测,可快速轻松地进行现场部署。
  • 单板设计
  • 输入/输出连接器
  • 本质安全
  • 具旋转开关寻址功能
I/P Transducers
Thermo Scientific STD5000 和 STD 6000 传感器为电子输入信号转换设定了行业标准,可确保准确性、可靠性和易用性,从而便于操作并提高了生产力。
专题资源
井口的电子流量测定可确保生产力
井口的电子流量测定可确保生产力
提高气井产量是提高利润的关键。如果气井压力下降且水流开始流向井身并聚积,则会形成逐渐增加的背压。 
了解更多
中游石油和天然气环节
采集和加工
中游石油和天然气环节指的是天然气、原油或精炼石油产品的采集、加工和储存。采用管道及其他方式从产地采集原油和天然气,并输送至加工厂和下游客户。典型应用包括:交接计量、储存、气体控制、系统平衡和自动化。
成功管理损失和计量丢失(L&U)水平是中游应用的关键驱动因素。能有效平衡采集系统的仪器可提供准确、可重复的测定结果,并且具备先进的分析功能。
推荐产品
Thermo Scientific 智能多变量变送器 (SMV) 基于 Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机而设计,可提供准确可靠的碳氢化合物测量和控制。满足石油和天然气行业从生产到炼油的严格需求。 
  • 以太网连接
  • 蓝牙连接
  • 历史存档
  • 即插即用接口
阅读常见问题解答
Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机作为可用作单通道流量计算机或智能多变量变送器的一种装置,具备较强的灵活性。AutoXP 可针对使用现今常用主要设备的气体和液体应用进行配置,同时符合 I 级 1 区的危险场合要求。
  • 坚固耐用的试井装置
  • 通过蓝牙在现场轻松连接
  • 预编程功能可简化自动化
  • 通过触屏键盘界面,提高工人安全性
  • 设计符合 I 级 1 区的要求。
AutoEXEC 32-Run Expandable Gas and Liquid Flow Computer
使用 Thermo Scientific AutoEXEC 32 通道可扩展气体和液体流量计算机可提高生产力和效率。这款流量计算机是业界较早的可同时测量天然气和石油液体的流量计算机。坚固、易于使用的 AutoEXEC 能够在4到32个通道中,以高达每秒10次的速率计算流量,从而降低资金开支。
  • 快速准确求解复杂的 AGA 和 API 方程
  • 预装的默认配置
  • 符合 API 21.2 液体交接计量标准
AutoMITTER PRO Smart Multi-Variable Transmitter
Thermo Scientific AutoMITTER PRO 多变量变送器采用单板、用户友好型设计,可简化维护和故障排除。通过 AutoCONFIG 软件进行自动检测,可快速轻松地进行现场部署。
  • 单板设计
  • 输入/输出连接器
  • 本质安全
  • 具旋转开关寻址功能
I/P Transducers
Thermo Scientific STD5000 和 STD 6000 传感器为电子输入信号转换设定了行业标准,可确保准确性、可靠性和易用性,从而便于操作并提高了生产力。
专题视频
下游石油和天然气环节
精炼、石化、能源
下游石油和天然气环节涵盖石油原油精炼、原料天然气加工和纯化以及石油产品或天然气经销和贸易。典型应用包括:交接计量、储罐液位、流量控制和工厂平衡。
准确、可靠的测量结果对于提高石油或天然气产品的利润至关重要。支持精密、可重复测量的即用式仪器以及可确保工人安全的装置,是考量下游环节解决方案的关键因素。
推荐产品
智能多变量变送器 (SMV) 基于 Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机而设计,可提供准确可靠的碳氢化合物测量和控制。满足石油和天然气行业从生产到炼油的严格需求。 
  • 以太网连接
  • 蓝牙连接
  • 历史存档
  • 即插即用接口
阅读常见问题解答
Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机作为可用作单通道流量计算机或智能多变量变送器的一种装置,具备较强的灵活性。AutoXP 可针对使用现今常用主要设备的气体和液体应用进行配置,同时符合 I 级 1 区的危险场合要求。
  • 坚固耐用的试井装置
  • 通过蓝牙在现场轻松连接
  • 预编程功能可简化自动化
  • 通过触屏键盘界面,提高工人安全性
  • 设计符合 I 级 1 区的要求。
AutoEXEC 32-Run Expandable Gas and Liquid Flow Computer
使用 Thermo Scientific AutoEXEC 32 通道可扩展气体和液体流量计算机可提高生产力和效率。这款流量计算机是业界较早的可同时测量天然气和石油液体的流量计算机。坚固、易于使用的 AutoEXEC 能够在4到32个通道中,以高达每秒10次的速率计算流量,从而降低资金开支。
  • 快速准确求解复杂的 AGA 和 API 方程
  • 预装的默认配置
  • 符合 API 21.2 液体交接计量标准
AutoMITTER PRO Smart Multi-Variable Transmitter
Thermo Scientific AutoMITTER PRO 多变量变送器采用单板、用户友好型设计,可简化维护和故障排除。通过 AutoCONFIG 软件进行自动检测,可快速轻松地进行现场部署。
  • 单板设计
  • 输入/输出连接器
  • 本质安全
  • 具旋转开关寻址功能
I/P Transducers
Thermo Scientific STD5000 和 STD 6000 传感器为电子输入信号转换设定了行业标准,可确保准确性、可靠性和易用性,从而便于操作并提高了生产力。
专题视频
Thermo Scientific AutoCONFIG 软件是 Thermo Scientific AutoSERIES 流量计算机的强大接口。该接口旨在增强用户的自主性,配置简单,无需大量编程。 
了解更多信息
AutoCONFIG 软件概述演示视频
AutoCONFIG 软件概述演示视频
平台经过现场验证,旨在增强用户的自主性。通过本演示可了解如何配置通信参数、理解导航栏和使用帮助查看器功能。
观看演示
信息图:在流量测定和控制中使用 AutoCONFIG 软件的 5 大优势
信息图:在流量测量和控制中使用 AutoCONFIG 软件的 5 大优势
下载信息图
相关应用 & 支持
Confident Answers at Critical Points in the Oil Refining Process
Oil and Gas Testing
Webinar: Fugitive emissions and best practices for leak detection and repair (LDAR)
环境监测产品支持和备件
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于最佳运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。