气体密度测量产品
任何气体的组成通常以其密度或比重为特征。Thermo Scientific Sarasota 气体密度计支持连续在线监测密度或与密度相关的变量,以便即时检测工艺组分或最终产品质量的任何变化。与其他采样方法相比,通过提供实时控制,可以提高生产率,减少产品浪费并降低成本。
在高压测量应用中,将 Thermo Scientific Sarasota RTR900 仪表牵引器与 Thermo Scientific Sarasota ID900 气体密度计一起使用。该螺旋起重器可以在运行状态下插入和取出 ID900,从而可以在真实的过程条件下进行测量。
使用 Thermo Scientific Sarasota SG901(原 SG900)比重计(一种自持式旁路样品调节器)测量干气和湿气的密度、压力和温度。它外型紧凑,具有快速响应和连续、高精度测量功能,可精确至读数的 0.2%,使其成为各种应用的理想选择。
使用 Thermo Scientific CM515 和 HME900 电子密度转换器实现最佳数据处理。Thermo Scientific 密度计或比重计可与一个兼容 HART、现场安装的密度转换器或与一个基于控制室的单元配合使用。两种仪器均能提供密度和密度相关变量的高精度计算,从而确保有效的计量交接和工艺优化。
液体密度测量
Thermo Scientific Sarasota 液体密度计采用了成熟的振动元件设计,该设计作为连续在线密度测量的最准确方法已得到广泛认可。密度计小巧轻便,可承受很大的设备振动,可直接安装在现有管道中,而无需上游流量调节或设备支撑。
使用 Thermo Scientific CM515 和 HME900 电子密度转换器实现最佳数据处理。Thermo Scientific 密度计或比重计可与一个兼容 HART、现场安装的密度转换器或与一个基于控制室的单元配合使用。两种仪器均能提供密度和密度相关变量的高精度计算,从而确保有效的计量交接和工艺优化。