通过呼吸气体监测优化细胞培养
- 了解工艺和优化哺乳动物细胞培养有赖于在线和离线测量
- 已启动两个项目来评估在线工艺质谱分析
- 其中一个细胞系是产生 lgG4 单克隆抗体 (mAb) 的 GS-CHO
- 对于 CO2 和 O2,Thermo Scientific Prima BT 台式质谱仪的精度提升为原来的 50 倍,并且消除了校准之间的漂移
- 监测12个发酵罐时,质谱仪的价格相当于低性能传感器的价格
- 高精度和快速分析
- 更好地了解工艺
- 可以发现 RQ 并采取纠正措施
- 节省成本
- 未将昂贵的培养基和劳工时间浪费在失败的发酵批次上
- 无需付出额外成本便可纳入甲醇和乙醇分析
- 了解工艺和优化哺乳动物细胞培养有赖于在线和离线测量
- 已启动两个项目来评估在线工艺质谱分析
- 其中一个细胞系是产生 lgG4 单克隆抗体 (mAb) 的 GS-CHO
- 对于 CO2 和 O2,Thermo Scientific Prima BT 台式质谱仪的精度提升为原来的 50 倍,并且消除了校准之间的漂移
- 监测12个发酵罐时,质谱仪的价格相当于低性能传感器的价格
- 高精度和快速分析
- 更好地了解工艺
- 可以发现 RQ 并采取纠正措施
- 节省成本
- 未将昂贵的培养基和劳工时间浪费在失败的发酵批次上
- 无需付出额外成本便可纳入甲醇和乙醇分析
快速鉴定生物药品
- 根据 FDA/GMP 合规性要求,客户必须同时鉴定原料药和最终产品
- 当前的技术(如肽图分析)既困难又耗时
- 许多客户都必须将样品送到中心实验室
- 用“使用点检测”解决方案替代现有的检测工作流程
- 配备 TruTools 的 Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪可以帮助客户消除 QC 实验室带来的总体负担
- 从10天到10分钟
- 更具成本效益
- 在使用点进行检测,药厂不必掌握昂贵的检测技术
- 根据 FDA/GMP 合规性要求,客户必须同时鉴定原料药和最终产品
- 当前的技术(如肽图分析)既困难又耗时
- 许多客户都必须将样品送到中心实验室
- 用“使用点检测”解决方案替代现有的检测工作流程
- 配备 TruTools 的 Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪可以帮助客户消除 QC 实验室带来的总体负担
- 从10天到10分钟
- 更具成本效益
- 在使用点进行检测,药厂不必掌握昂贵的检测技术
代替 GC 进行溶剂定量
- 溶剂和水的水性混合物通常用于药剂的下游加工
- 当前的检测需要将样品送到实验室进行 GC 分析
已使用生产批次对配备 TruTools 的 Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪进行验证,结果表明,其性能与 GC 检测相当或更佳
- 从6小时到10分钟
- 更具成本效益
- 使用点检测
- 溶剂和水的水性混合物通常用于药剂的下游加工
- 当前的检测需要将样品送到实验室进行 GC 分析
已使用生产批次对配备 TruTools 的 Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪进行验证,结果表明,其性能与 GC 检测相当或更佳
- 从6小时到10分钟
- 更具成本效益
- 使用点检测
使用手持式仪器鉴定原材料
- 目前,从生产车间采集的样品会被送到中心实验室
- 实验室通常会积压一些检测工作,因此在检测完成之前,产品会一直搁置
- 制药行业正在寻找更快从分析检测中放行的方法
- Thermo Scientific TruScan RM/GP 手持式拉曼分析仪和 microPHAZIR RX 分析仪提供了可替代现有检测工作流程的“使用点检测”解决方案
- 借助 TruTools,可以用定量模型取代老式的过程中 QC 测试
- TruTools 为 TruScan RM 赋予了鉴定复杂材料的能力,而这是手持式仪器之前无法实现的
- 更快放行
- 无需采样,也无需排队等待
- 目前,从生产车间采集的样品会被送到中心实验室
- 实验室通常会积压一些检测工作,因此在检测完成之前,产品会一直搁置
- 制药行业正在寻找更快从分析检测中放行的方法
- Thermo Scientific TruScan RM/GP 手持式拉曼分析仪和 microPHAZIR RX 分析仪提供了可替代现有检测工作流程的“使用点检测”解决方案
- 借助 TruTools,可以用定量模型取代老式的过程中 QC 测试
- TruTools 为 TruScan RM 赋予了鉴定复杂材料的能力,而这是手持式仪器之前无法实现的
- 更快放行
- 无需采样,也无需排队等待
API 定量
- API 定量目前采用的方法是 HPLC,每次检查都要耗费数小时
- HPLC 会产生溶剂和处理废液
- 配备 TruTools 的 Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪提供了“使用点检测”解决方案,可获得与 HPLC 相同的结果
- 提高生产通量
- 更快获得结果
- 提高生产能力
- 降低实验室材料成本
- API 定量目前采用的方法是 HPLC,每次检查都要耗费数小时
- HPLC 会产生溶剂和处理废液
- 配备 TruTools 的 Thermo Scientific TruScan RM 手持式拉曼分析仪提供了“使用点检测”解决方案,可获得与 HPLC 相同的结果
- 提高生产通量
- 更快获得结果
- 提高生产能力
- 降低实验室材料成本
CMD SchemaApp code