NuclearEnergy230x195
水中化学成分的重要性
在美国,核电站 (NPP) 发电量约占总电量的20%,在欧盟约占30%。 在核电站内,二次和冷却系统中的水控制放射性同位素裂变产生的热量,产生蒸汽用于发电。 核电站水化学对于维持核安全、主要组件可靠性以及电站运营的总体经济可行性具有重要作用。 每个核电站都有通常仅适用于该电站的一组水化学指标,并且通常以该电站的水化学历史和冶金学为基础。 
一般情况下,典型基质为:
  • 纯水
  • 含胺添加剂的纯水
  • 含硼水
  • 密闭式冷却水(含高浓度亚硝酸盐)
  • 环境样品(污水、土壤、空气等)
大多数核电站采用免试剂离子色谱,因其简单易用且改善了检测限,使其非常适合本行业内需要监测的典型基质和分析物。 
了解更多信息
纯水
核电站内给水的化学性质必须在一次和二次系统中进行严格控制才能预防腐蚀,腐蚀可能影响发电站组件的完整性,导致运行出现故障和危险情况。 鉴定核电站用水的离子污染物对于鉴定和预防腐蚀条件至关重要,离子色谱是在亚到低μg/L浓度水平上鉴定个别离子种类所不可缺少的技术。
了解更多信息
  • 下载应用资料: 通过高容量/直接进样离子色谱测定高纯度水中的痕量阴离子
  • 下载应用资料: 测定高纯水和SC2 (D-clean) 槽中PPT级过渡金属
  • 下载应用资料: 采用高容量直接进样技术通过IC结合 Dionex IonPac As17色谱柱测定高纯水中的痕量阴离子
含胺添加剂的纯水
添加缓蚀剂和除氧剂以控制pH值,并在液相和气相核电站冷却系统中创建一个还原环境。 吗啉和乙醇胺 (ETA) 分别是欧盟和美国NPP最常用的有机胺,通过将液相和气相pH值保持在9.5到9.8之间,可最大程度降低腐蚀。 离子交换色谱结合抑制型电导检测是测定μg/L到mg/L浓度常见阳离子和阴离子的成熟方法;因此,它是NPP行业的首选方法。 
含硼水
压水反应堆 (PWR) 发电站使用硼酸控制核反应,因为硼是出色的中子吸收物质。 在压水反应堆发电站中,测量含硼水中的阴离子污染物是腐蚀监测的重要部分。
了解更多信息
  • 下载应用资料: 测定含吗啉的发电站用水中的痕量阳离子
  • 下载应用资料: 淋洗液生成技术在含硼水的痕量阴离子分析中的应用
  • 下载应用资料: 使用非抑制型电导检测技术测定含有氢氧化锂的发电厂含硼水中的痕量镍和锌
  • 下载应用更新: 测定含有锂的含硼水中的痕量氟化物、氯化物和硫酸盐
密闭式冷却水
在核电站内,二次和冷却系统中的水控制放射性同位素裂变产生的热量,产生蒸汽用于发电。 核电站锅炉、二次和冷却系统中的应力腐蚀开裂和流动加速腐蚀可能增加维护时间和成本,并减少发电量。 因此,请务必尽量减少核电站中的腐蚀,以避免或减少这些相关的事件。 离子色谱是测定可能具有腐蚀性的杂质(包括氟化物、氯化物和硫酸盐)的首选方法。
了解更多信息
  • 下载应用资料: 通过离子色谱测定高含量硝酸盐基质中的痕量阴离子
  • 下载应用资料: 使用离子色谱快速、灵敏地测定电力工业用水中的过渡金属
  • 下载应用资料: 测定核电站压水反应堆二次给水中的聚丙烯酸
  • 下载应用简介: 测定含聚丙烯酸的核电站二次给水中的痕量阴离子
环境样品
在需要定期冲管和灭弧的核电站 (NPP) 二次和冷凝水系统中积累的吗啉、乙醇胺和联氨降解产生的铵和有机酸。 全国废水排放许可规定的废水排放限定了为个别核电站规定的胺排放水平(从μg/L低浓度到mg/L低浓度)。 因此需要使用离子色谱等灵敏方法测定μg/L浓度以实现合规监测。
了解更多信息
  • 下载应用资料: 核电站模拟废水中吗啉、乙醇胺和联氨的测定
  • 下载应用资料: 使用Dionex IonPac CS16色谱柱通过离子色谱测定环境用水中的无机阳离子和铵
CMD SchemaApp code