SOLA iQ 在线总硫分析仪测定液相或气相样品的总硫含量
Thermo Scientific SOLA iQ 在线硫分析仪测定液相或气相样品的总硫含量,以确保工艺优化,尽可能提升利润率并保持监管合规性。以下是有关 SOLA iQ 的一些常见问题和答案。
联系应用专员
软件和通信:
答:前面板触摸屏图形用户界面操作系统是 Linux。系统控制器 Auto Pilot PRO (APP) 主板在赛默飞世尔专有的“TaskSwitcher”操作系统上运行。基于 PC 的配置和数据审查软件 AutoCONFIG 是一种基于 Windows 的系统。
答:共有 5 个模拟输入,配置为 4-20mA 或 0-5V。
3 个配置为密度输入,1 个可配置为密度或流量。如果 5 个都需要,则可以将第 5个配置为流量。
为总硫浓度输出配置了 4 个模拟输出 4-20mA,请注意,对于双量程或多流应用,每个输出的配置可能有所不同 – 请咨询我们的应用团队,了解更详细的说明。
8 个额定值为 10A 250VAC/30VDC 的继电器输出和 8 个额定值为 1A 60VDC 的固态继电器输出,配置这些输出是为了指示警报状况和流选择状态
12 个数字输入,其中 8 个是为了流选择、量程控制、远程校准和分析悬浮液而配置。
有关 IO 的完整说明,请咨询我们的应用团队。
答:两种都有,分别用于以太网和 RS485 通信。MODBUS 是我们在 APP 以太网端口上提供 MODBUS TCP 和封装 MODBUS 的所有 APP 端口的主要协议。
答:我们通过 RJ-45 提供以电缆为通讯载体以太网。为使用光纤进行长距离通信,建议使用“电缆转光纤转换器”,这些转换器易于采购,但不在赛默飞世尔供应范围内。
答:目前没有,我们仍在继续进行客户反馈访谈,以确定我们的客户是否会在加工行业中使用此功能。
可以在本地或远程通过网络访问 SOLA iQ,这需要符合任何用户访问网络将需要满足的常见安全要求。
硬件:
答:虽然 APP 主板和系统控制器板(System Controller Board,以下简称 SCB)有 USB 端口,但软件不支持此 USB 端口作为 Modbus 的通信端口,可以使用外部 RS485/USB 转换器。可禁用 RS485 通信端口。
机柜内只有一个 USB 端口(安装在 SCB 上),用于存储/下载数据。
答:仪器空气 – 用于机柜吹扫和电磁阀驱动,最小值为 3.8 barg,最大值为 6.9 barg,180-210 l/min(取决于应用)。无油和 -40℃ 露点。
零级空气,最大压力: 5.5 barg ,最大耗量:300 ml/min。对于某些应用,如柴油燃料,除零级空气外还使用零级氮气。 对于 SOLA Trace,我们建议使用氦氧混合气(21% 氧,氦气为平衡气)作为助燃空气 - 请咨询工厂以获取针对特定应用的建议。
建议使用 100 VAC - 240 VAC、50/60 Hz、18 A 电路;预热循环期间上限为 18 A;达到运行温度后为 7-8 A。
答:
NEC I 类,2 区,B、C & D 组。T2/T3
NEC I 类,1 区,B、C & D 组。T2/T3
CSA(带有相关“C/US 标志”)I 类,2 部,B、C & D 组。T2/T3
CSA(带有相关“C/US 标志”)I 类,1 部,B、C & D 组。T2/T3
ATEX 2 区,II 3G Ex pzc IIC T2/T3 Gc
ATEX 1 区,II 2G Ex db pxb IIC T2/T3 Gb
IEC Ex 2 区,Ex pzc IIC T2/T3 Gc
IEC Ex 1 区,Ex db pxb IIC T2/T3 Gb
注:对于所有批准的认证,T4 类仅适用于蒸气应用。
答: 
1 区和 1 区配置H 1420mm (56")、W 610mm (24")、D 459mm (18") 包括顶部安装的吹扫控制单元 - 请向工厂咨询安装详情。 
2 区和 2 区配置 H 1130mm (45")、W 610mm (24")、D 459mm (18") 未安装吹扫控制单元 - 请向工厂咨询安装详情。
产品重量通常为约 250lb (113kg);可选择 350lb (159kg,估计重量)。
答:虽然触摸屏的响应可能会因使用手套而轻微消弱,但它仍正常工作。
答:SOLA iQ 具有与 SOLA II 相同的、由警报事件驱动的样品切换阀功能。SOLA II 和 SOLA iQ 的一项独特功能是,通过持续监测灯电压变化速率,在灯电压需求突然增加(表明高温转化功能全部或部分失效)时,样品切换阀用于防止光学池污染。
SOLA II 比较:
答:是的,我们注意将公用工程和采样管路连接放在与 SOLA II 中类似的位置。此外,SOLA iQ 的安装固定卡舌与 SOLA II 上的卡舌位于相同的位置。
我们的设施存储多达 30,000 个数据点,可以通过 AutoCONFIG 检索,这些数据点可以配置为分析和分析仪硬件性能数据点的选项。数据点也可以通过 USB 从 SCB 板检索,但这需要打开机柜门,以便操作。 我们还将 30Gb 数据存储整合到系统控制器板中 – 可以通过前面板 GUI 访问,也可以使用 VNC 查看器远程访问。
答:SOLA iQ 的性能与 SOLA II 相当。
答:否,它的进样阀与 SOLA II 相同。我们测试了其他类型的阀,这些阀据称维护要求更低,但分析性能和可靠性无法达到可以接受的程度。
CMD SchemaApp code