Orbitrap Exploris GC MS 主要优点
Orbitrap Exploris GC 质谱仪不断发展以超越日常检测要求,其简化了操作并提供始终准确的结果。内置智能、灵敏度和选择性的强大功能,通过高定量准确度和精度实现极深入分析。扩大您的研究规模,快速、简单地转化您的结果。
这款强大的 GC-MS 系统能够帮助您:
提高实验室的生产率确保结果的可靠性尽可能延长正常运行时间探索新机会
使用紧凑型 Orbitrap Exploris GC 质谱仪简化分析工作流程,并将全扫描、高分辨率、准确质量数据的多功能性引入筛选和定量分析中。该系统在所有应用中均具有经证实的耐用性和可靠性,可在采样后提供准确的结果。兼具优异的选择性、灵敏度和线性动态范围以减少评估数据所花费的时间并提高可靠性,以便从所有样品基质中得出准确结果。全扫描、高分辨率 MS 数据允许使用谱图匹配、同位素模式、保留时间和元素组成进行多点化合物鉴别,以缩短获得结果的时间。轻松、准时地提供结果。该系统具有直观的仪器控制和方法模板,您的分析团队的所有成员都能完全访问它,您可以完全确信系统始终以极佳性能运行。集成信息学解决方案与 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 共同确保报告途径快速、高效。提升分析能力,提供新业务机会,如样品分析,扩大分析范围并提供未知化合物鉴别服务。凭借全扫描、高分辨准确质量数,可以对一份样品提出多个问题,从而更深入地了解您注入的每份样品。
特色资源
视频
了解 Orbitrap Exploris GC 质谱仪可为您的实验室带来哪些帮助。
爱尔兰农业、食品和海洋部的 Jim Garvey 博士讲解了使用 Orbitrap Exploris GC 分析食品中的农药残留物。
采访 Eurofins Hamburg 的 Frank Neugauer。
Downloadable eBooks
可下载的电子书
这些新电子书汇集了世界各地科学家合作编写的重要应用指南,可演示 GC Orbitrap MS 如何在环境和食品安全分析中发挥重要作用。
环境分析电子书  食品安全分析电子书
学习资料
相关产品
订购信息
想要了解更多信息?– 与销售专员交谈
CMD Wide-format style fixes