对定量分析性能信心满满
可提供飞克级灵敏度,因此无论在 SIM 模式还是全扫描下运行样本,都能一如既往地满足所需检测限要求。ISQ 7610 GC-MS 采用独特的离子通道,中性粒子无法通过,并可根据您的灵敏度需求选择 ExtractaBrite 或 AEI 离子源。 该仪器的 XLXR 检测器是一种电子倍增器检测器,具有更长的使用寿命和更宽的动态范围。扩展的动态范围功能使实验室能够在单次运行中结合多种方法,对低浓度和高浓度化合物进行分析。 
永不停歇的仪器运行,实现的全天候生产力
ISQ 7610 GC-MS 的耐用设计可确保系统持续运行以获得出色质量的结果。 高基质耐受性可将日常维护减至极少,但是当需要维护时,适用于 ExtractaBrite 离子源的 NeverVent 技术可实现离子源清洁、色谱柱更换或进样器维护,而无需停机让仪器排气,从而可将更多时间用于生成结果。
适用于任何工作流程的正确选择
直观的  Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS)  有助于简化定量分析工作流程,并且可以从 Thermo Scientific 分析应用的 Appslab 库 下载即用型 Thermo Scientific eWorkflows,立即开始您的方法开发。对于基于美国 EPA 的环境分析应用,环境分析扩展包提供了一套 GC-MS 电子工作流程和报告模板。
易于使用,助力您保持行业前列
适用于仪器调谐、方法开发、靶向定量分析和非靶向筛选工作流程的自动化软件使 ISQ 7610 GC-MS 系统易于上手,能快速从其他平台过渡到本系统。ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统具备以用户为中心的创新,包括仪器健康监测,可帮助您确定何时需要维护,从而可避免不必要的停机。因此,您可以充分利用仪器,较大程度地提高样本处理量,并获得极大的投资回报率。
对未来信心满满
为确保您随时应对任何分析挑战,ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统可以可从入门级完全升级到先进配置。现在,您的实验室能够使用与 GC-MS 技术相同的投资来应对新的挑战,您可以对此信心满满。通过可现场升级的选项,从五种性能等级中进行选择。所有配置均基于以用户为中心的 ISQ 单四极杆设计,具备易于使用的工具(如 SmartTune、AutoSIM 和 t-SIM),便于采用和方法设置。
通过 SmartStatus 仪器监测在出现问题之前解决问题
详细监测 GC-MS 系统的关键方面。Chromeleon CDS 软件中完全可定制的 Thermo Scientific SmartStatus 仪器监测功能使您可以快速查看仪器是否准备运行样本,从而准确地识别需要更换耗材或需要系统维护的情况。
观看视频概述
采用 SmartStatus 智能软件实现数据驱动的 GC/GC-MS 仪器监测
如何通过综合 GC-MS 方法
提高土壤检测的实验室生产力
Aaron Lamb,资深市场营销应用专员,赛默飞世尔科技
Chris Rattray,GC 解决方案资深科学家,Restek
在线点播观看
处理挥发性关系:使用吹扫和捕集器以及 GC-MS
改善挥发性有机化合物的工作流程
Amy Nutter,资深 VOC 应用化学家,Teledyne Tekmar
Adam Ladak,全球产品营销经理 GC-MS,赛默飞世尔科技
在线点播观看
从氦到氢:美国 EPA 方法524和525的 GC-MS 案例研究
以美国 EPA 方法524和525为例介绍在 GC-MS 分析中从氦转换为氢
使用 EPA 规定方法对土壤中挥发性有机物进行常规实验室分析的仪器要求
Mukesh Jani,总裁兼实验室负责人,Torrent Laboratory
Daniela Cavagnino 博士,GC/GC-MS 产品营销经理,赛默飞世尔科技
在线点播观看
如何通过综合 GC-MS 方法
提高土壤检测的实验室生产力
Aaron Lamb,资深市场营销应用专员,赛默飞世尔科技
Chris Rattray,GC 解决方案资深科学家,Restek
在线点播观看
处理挥发性关系:使用吹扫和捕集器以及 GC-MS
改善挥发性有机化合物的工作流程
Amy Nutter,资深 VOC 应用化学家,Teledyne Tekmar
Adam Ladak,全球产品营销经理 GC-MS,赛默飞世尔科技
在线点播观看
从氦到氢:美国 EPA 方法524和525的 GC-MS 案例研究
以美国 EPA 方法524和525为例介绍在 GC-MS 分析中从氦转换为氢
使用 EPA 规定方法对土壤中挥发性有机物进行常规实验室分析的仪器要求
Mukesh Jani,总裁兼实验室负责人,Torrent Laboratory
Daniela Cavagnino 博士,GC/GC-MS 产品营销经理,赛默飞世尔科技
在线点播观看
其他资源
了解实验室如何使用 ISQ 7610 GC-MS 系统永克分析挑战并对此信心满满。
* 必填字段
CMD Wide-format style fixes