Search Thermo Fisher Scientific
可提供飞克级灵敏度,因此无论在 SIM 模式还是全扫描下运行样本,都能一如既往地满足所需检测限要求。ISQ 7610 GC-MS 采用独特的离子通道,中性粒子无法通过,并可根据您的灵敏度需求选择 ExtractaBrite 或 AEI 离子源。 该仪器的 XLXR 检测器是一种电子倍增器检测器,具有更长的使用寿命和更宽的动态范围。扩展的动态范围功能使实验室能够在单次运行中结合多种方法,对低浓度和高浓度化合物进行分析。
ISQ 7610 GC-MS 的耐用设计可确保系统持续运行以获得出色质量的结果。 高基质耐受性可将日常维护减至极少,但是当需要维护时,适用于 ExtractaBrite 离子源的 NeverVent 技术可实现离子源清洁、色谱柱更换或进样器维护,而无需停机让仪器排气,从而可将更多时间用于生成结果。
直观的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 有助于简化定量分析工作流程,并且可以从 Thermo Scientific 分析应用的 Appslab 库 下载即用型 Thermo Scientific eWorkflows,立即开始您的方法开发。对于基于美国 EPA 的环境分析应用,环境分析扩展包提供了一套 GC-MS 电子工作流程和报告模板。
适用于仪器调谐、方法开发、靶向定量分析和非靶向筛选工作流程的自动化软件使 ISQ 7610 GC-MS 系统易于上手,能快速从其他平台过渡到本系统。ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统具备以用户为中心的创新,包括仪器健康监测,可帮助您确定何时需要维护,从而可避免不必要的停机。因此,您可以充分利用仪器,较大程度地提高样本处理量,并获得极大的投资回报率。
为确保您随时应对任何分析挑战,ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统可以可从入门级完全升级到先进配置。现在,您的实验室能够使用与 GC-MS 技术相同的投资来应对新的挑战,您可以对此信心满满。通过可现场升级的选项,从五种性能等级中进行选择。所有配置均基于以用户为中心的 ISQ 单四极杆设计,具备易于使用的工具(如 SmartTune、AutoSIM 和 t-SIM),便于采用和方法设置。
Amy Nutter,资深 VOC 应用化学家,Teledyne Tekmar
Adam Ladak,全球产品营销经理 GC-MS,赛默飞世尔科技
以美国 EPA 方法524和525为例介绍在 GC-MS 分析中从氦转换为氢
Mukesh Jani,总裁兼实验室负责人,Torrent Laboratory
Daniela Cavagnino 博士,GC/GC-MS 产品营销经理,赛默飞世尔科技
Amy Nutter,资深 VOC 应用化学家,Teledyne Tekmar
Adam Ladak,全球产品营销经理 GC-MS,赛默飞世尔科技
以美国 EPA 方法524和525为例介绍在 GC-MS 分析中从氦转换为氢
Mukesh Jani,总裁兼实验室负责人,Torrent Laboratory
Daniela Cavagnino 博士,GC/GC-MS 产品营销经理,赛默飞世尔科技
我们新推出的 EXTREVA ASE 加速溶剂萃取仪提供了从样本提取到池内纯化和蒸发的无人值守式自动化样本制备工作流程。它是您 GC-MS 分析的理想合作伙伴。
* 必填字段