高分辨率电感耦合等离子体质谱分析是一种用于通过激光烧蚀对溶液和固体样本进行元素分析的技术。电感耦合等离子体源的出色电离与磁式多接收器质谱仪相结合,实现较高的灵敏度。 
扇形场质谱仪的高质量分辨潜力可通过利用质荷比的微小差异,从物理上区分分析物和干扰物。这意味着,无论样本基质如何,都可以对周期表中的几乎所有元素进行分析,无需复杂的反应气体。 
Thermo Scientific Element HR-ICP-MS 具有超过12个数量级的大动态范围。因此,它可用于测量基质元素 (%)—痕量 (ppm) 和超痕量 (ppb)。HR-ICP-MS 具有多种应用,涵盖地球科学研究、环境检测、工艺化学品和半导体应用。 
借助高分辨率 ICP-MS,您可以在痕量水平进行准确、可靠、高灵敏度的多元素定量分析,无需任何复杂的样本制备工作。
从电池到医疗研究,Element HR-ICP-MS 是高精度元素分析的首选仪器。访问同位素指纹识别同位素研究页面,了解有关 HR-ICP-MS 应用的更多信息并发现更多资料。
进一步阅读
* 必填字段